Kinase Dilution Buffers VI
Kinase Dilution Buffers VI
Supplier:   Sino Biological
Kinase Dilution Buffers VI
Supplier:  Sino Biological
Certificates
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Solution of buffer used for diluting kinase protein.
For optimal storage, aliquot diluted product into smaller quantities and store at recommended temperature. For most favorable performance, avoid repeated handling and multiple freeze/thaw cycles.
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • 77558-942
  • 77558-944
  • Formulation:
  • Frozen solution of buffer containing: 5 mM MOPS, pH 7.2, 2.5 mM B-glycerol-phosphate, 4 mM MgCl₂, 2.5 mM MnCl₂, 1 mM EGTA, 0.4 mM EDTA, 0.05 mM DTT, 5% glycerol
  • Frozen solution of buffer containing: 5 mM MOPS, pH 7.2, 2.5 mM B-glycerol-phosphate, 4 mM MgCl₂, 2.5 mM MnCl₂, 1 mM EGTA, 0.4 mM EDTA, 0.05 mM DTT, 5% glycerol
  • Storage temperature:
  • –20 °C
  • –20 °C
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • Kinase dilution buffer VI
    1 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $27.49
    $27.49
    Each(1/Itm/Bx)
       $27.49
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: K26-09-01
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77558-942
    Formulation
    Frozen solution of buffer containing: 5 mM MOPS, pH 7.2, 2.5 mM B-glycerol-phosphate, 4 mM MgCl₂, 2.5 mM MnCl₂, 1 mM EGTA, 0.4 mM EDTA, 0.05 mM DTT, 5% glycerol
    Storage temperature
    –20 °C
  • Kinase dilution buffer VI
    5 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $81.66
    $81.66
    Each(1/Itm/Bx)
       $81.66
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: K26-09-05
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77558-944
    Formulation
    Frozen solution of buffer containing: 5 mM MOPS, pH 7.2, 2.5 mM B-glycerol-phosphate, 4 mM MgCl₂, 2.5 mM MnCl₂, 1 mM EGTA, 0.4 mM EDTA, 0.05 mM DTT, 5% glycerol
    Storage temperature
    –20 °C