Methyltransferase Assay Buffer III | Avantor
Methyltransferase Assay Buffer III
Supplier:   Sino Biological
Methyltransferase Assay Buffer III
Supplier:  Sino Biological
Certificates
3 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Stock solution of the buffer used for assaying DNA methyltransferases.
Storage: For optimal storage, aliquot diluted product into smaller quantities and store at recommended temperature. For most favorable performance, avoid repeated handling and multiple freeze/thaw cycles.
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • 77559-392
  • 77559-394
  • 77559-396
  • Formulation:
  • Frozen solution of buffer containing: 250 mM Tris-HCl, pH 7.5, 5 mM EDTA, 25% Glycerol, 50 ng/µl BSA.
  • Frozen solution of buffer containing: 250 mM Tris-HCl, pH 7.5, 5 mM EDTA, 25% Glycerol, 50 ng/µl BSA.
  • Frozen solution of buffer containing: 250 mM Tris-HCl, pH 7.5, 5 mM EDTA, 25% Glycerol, 50 ng/µl BSA.
  • Storage temperature:
  • –20 °C
  • –20 °C
  • –20 °C
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • Buffer for enzyme assay
    1 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $27.49
    $27.49
    Each(1/Itm/Bx)
       $27.49
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: M03-09-01
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77559-392
    Formulation
    Frozen solution of buffer containing: 250 mM Tris-HCl, pH 7.5, 5 mM EDTA, 25% Glycerol, 50 ng/µl BSA.
    Storage temperature
    –20 °C
  • Buffer for enzyme assay
    5 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $81.66
    $81.66
    Each(1/Itm/Bx)
       $81.66
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: M03-09-05
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77559-394
    Formulation
    Frozen solution of buffer containing: 250 mM Tris-HCl, pH 7.5, 5 mM EDTA, 25% Glycerol, 50 ng/µl BSA.
    Storage temperature
    –20 °C
  • Buffer for enzyme assay
    20 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $171.04
    $171.04
    Each(1/Itm/Bx)
       $171.04
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: M03-09-20
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77559-396
    Formulation
    Frozen solution of buffer containing: 250 mM Tris-HCl, pH 7.5, 5 mM EDTA, 25% Glycerol, 50 ng/µl BSA.
    Storage temperature
    –20 °C