HPLC Basic Waste Bundles, V2.0 | Avantor
HPLC Basic Waste Bundles, V2.0
Supplier:   SCAT AMERICAS, INC.
HPLC Basic Waste Bundles, V2.0
Certificates
HPLC Basic Waste Bundles, V2.0
2 Options Available Below
Product Details & Documents
HPLC Basic waste bundle.
  • S 60/61 thread
  • HDPE material
HPLC Basic waste buddle type 10: 1×2.3/3.2 mm Ext.Ø., 1×5 to 11.5 mm Int.Ø., 1×10 L canister, sieve and splash guard (76503-884)
HPLC Basic waste buddle type 20: 2×2.3/3.2 mm Ext.Ø., +5.0 to 11.5 mm Int.Ø., 1×20 L canister, with splash guard and change indicator (76503-994)
Certifications: UN Approved.
Delivery information: Supplied with: 1× Safety waste cap, 1× exhaust filter M.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Availability
    Price
  • HPLC Basic waste bundle, Type 10
    10 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $560.37
    $560.37
    Each
       $560.37
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 75200
  • HPLC Basic waste bundle, Type 20
    20 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $575.74
    $575.74
    Each
       $575.74
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 750201