Disposable Bailers
New Product
Disposable Bailers
New Product
Certificates
Disposable Bailers
Disposable Bailers
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Disposable bailers designed for sampling from wells or storage silos.
 : Individually bagged.
 : Not suitable for high density liquids.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Ø
    Longueur
    Availability
    Price
  • Disposable bailers
    40 mm
    950 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $557.99
    $557.99
    Case of 24
       $557.99
    Supplier Number: 5040A-1000
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • Weighted disposable bailers
    40 mm
    950 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $657.04
    $657.04
    Case of 24
       $657.04
    Supplier Number: 5040W-1000
    Spécifications:
    New Product