SteriWare® Spatulas, Micro, Disposable
New Product
SteriWare® Spatulas, Micro, Disposable
New Product
Certificates
SteriWare® Spatulas, Micro, Disposable
SteriWare® Spatulas, Micro, Disposable
9 Options Available Below
Product Details & Documents
PS or HDPE, sterile or non sterile. These disposable micro spatulas are ideal for sampling small volumes.
  • Moulded and packed in a cleanroom
  • Suitable for food contact
  • Available sterile (gamma irradiated)
  • Individually packed
The narrow sampling blade enables samples to be taken from very small containers such as vials.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Color
    Longueur
    Blade Length
    Capacité
    Blade Width
    Sterility
    Availability
    Price
  • PS
    White
    170 mm
    40 mm
    2 ml
    13 mm
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $208.65
    $208.65
    Case of 100
       $208.65
    Supplier Number: 8015A-170
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • PS
    White
    170 mm
    40 mm
    2 ml
    13 mm
    Sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $247.77
    $247.77
    Case of 100
       $247.77
    Supplier Number: 8015A-170S
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • HDPE
    White
    170 mm
    40 mm
    2 ml
    13 mm
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $285.19
    $285.19
    Case of 100
       $285.19
    Supplier Number: 8015H-170
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • HDPE
    White
    170 mm
    40 mm
    2 ml
    13 mm
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $305.67
    $305.67
    Case of 100
       $305.67
    Supplier Number: 8015H-170S
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • PS
    White
    170 mm
    40 mm
    0.5 ml
    6 mm
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $285.19
    $285.19
    Case of 100
       $285.19
    Supplier Number: 8015N-170
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • PS
    White
    170 mm
    40 mm
    0.5 ml
    6 mm
    Sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $333.55
    $333.55
    Case of 100
       $333.55
    Supplier Number: 8015N-170S
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • PS
    White
    170 mm
    40 mm
    0.3 ml
    4 mm
    Sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $252.95
    $252.95
    Case of 100
       $252.95
    Supplier Number: 8015V-170S
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • PS
    Red
    170 mm
    40 mm
    0.5 ml
    6 mm
    Sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $324.64
    $324.64
    Case of 100
       $324.64
    Supplier Number: 8015NR-170S
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • PS
    White
    170 mm
    40 mm
    0.3 ml
    4 mm
    Sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $229.66
    $229.66
    Case of 100
       $229.66
    Supplier Number: 8015V-170
    Spécifications:
    New Product
    New Product