SteriWare Multi Grip Tweezers
SteriWare Multi Grip Tweezers
New Product
SteriWare Multi Grip Tweezers
New Product
Certificates
SteriWare Multi Grip Tweezers
SteriWare Multi Grip Tweezers
4 Options Available Below
Product Details & Documents
These SteriWare multi grip tweezers operate like conventional tweezers, they have an additional grip feature enabling the easy and secure handling of small vials and containers.
  • Made from food grade PS
  • Individually bagged to prevent cross contamination
  • 100% manufactured and packed in a cleanroom
  • Choice of sterile and non sterile
Product Family Options
Sterile
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Longueur
    Availability
    Price
  • SteriWare multi grip tweezers, 300 mm
    PS
    300 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $373.00
    $373.00
    Case of 50
       $373.00
    Supplier Number: 8270A-300S
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • SteriWare multi grip tweezers, 200 mm
    PS
    200 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $335.22
    $335.22
    Case of 50
       $335.22
    Supplier Number: 8270A-200S
    Spécifications:
    New Product
    New Product
Non sterile
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Longueur
    Availability
    Price
  • SteriWare multi grip tweezers, 300 mm
    PS
    300 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $239.03
    $239.03
    Case of 50
       $239.03
    Supplier Number: 8270A-300
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • SteriWare multi grip tweezers, 200 mm
    PS
    200 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $215.77
    $215.77
    Case of 50
       $215.77
    Supplier Number: 8270A-200
    Spécifications:
    New Product