Bleu de méthylène solution
Supplier:   G-Biosciences
Bleu de méthylène solution
Supplier:  G-Biosciences
Certificates
Bleu de méthylène solution
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Methylene Blue is used as a counterstain to detect Cryptosporidium spp.
  • Quick staining dye
It differentiates acid-fast bacteria from non-acid-fast bacteria
Synonymes:  Chlorure de 3,7-bis(diméthylamino)phénothiazine-5-ium, Chlorure de méthylthioninium
  • CAS Number:61-73-4
  • Formule:C₁₆H₁₈ClN₃S
  • Numéro MDL:MFCD00150008
  • Molecular Weight:319.86 g/mol
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Plastic bottle
    250 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $49.28
    $49.28
    Each
       $49.28
    Supplier Number: 786-2121
  • Plastic bottle
    5×250 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Kit of 1
    Kit of 1 - $212.24
    $212.24
    Kit of 1
       $212.24
    Supplier Number: 786-2122