Synthware Sure-Grip Separatory Funnels | Avantor
Synthware Sure-Grip Separatory Funnels
Supplier:   Kemtech America
Synthware Sure-Grip Separatory Funnels
Supplier:  Kemtech America
Certificates
Synthware Sure-Grip Separatory Funnels
Synthware Sure-Grip Separatory Funnels
5 Options Available Below
Product Details & Documents
Globe-shaped separatory funnel features a long stopper neck and a straight section between the funnel body and stopcock that provides a secure grip while shaking
  • Sure-grip design
  • Heavy wall borosilicate construction
  • Ground glass joint
The straight section also aids in clamping. Available with PTFE stopcocks. Funnels are supplied complete with one PTFE or hollow glass stopper.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Stopcock Size
    Stopper No.
    Availability
    Price
  • With glass stopper
    500 ml
    4 mm
    27
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $317.55
    $317.55
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $317.55
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F687500A
  • With glass stopper
    1000 ml
    4 mm
    27
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $372.62
    $372.62
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $372.62
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F687000A
  • With PTFE Stopper
    1000 ml
    4 mm
    27
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $392.47
    $392.47
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $392.47
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F687000
  • With glass stopper
    2000 ml
    4 mm
    27
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $467.45
    $467.45
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $467.45
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F68272LA
  • With PTFE Stopper
    2000 ml
    4 mm
    27
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $496.69
    $496.69
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $496.69
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F68272L