Test Tubes without Rim | Avantor
Test Tubes without Rim
Test Tubes without Rim
Certificates
Test Tubes without Rim
Test Tubes without Rim
11 Options Available Below
Product Details & Documents
Pre-cleaned borosilicate glass test tubes without rims. Tubes can be used for hot or cold applications, are reusable, and can be autoclaved.
  • Tubes do not have rims
  • Autoclavable
Rimless borosilicate glass test tubes are ideal for a variety of laboratory applications.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Diameter ×H
    Availability
    Price
  • 3 ml
    10×75 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 72
    Pack of 72 - $37.79
    $37.79
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 72
       $37.79
    Supplier Number: TT9820-A
  • 4 ml
    12×100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 72
    Pack of 72 - $93.20
    $93.20
    Log in pour la disponibilité
    Case of 720
    Case of 720 - $840.90
    $840.90
    Pack of 72
       $93.20
    Case of 720
       $840.90
    Supplier Number: TT9820-C
  • 5 ml
    12×75 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 72
    Pack of 72 - $37.79
    $37.79
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 72
       $37.79
    Supplier Number: TT9820-B
  • 10 ml
    15×125 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 72
    Pack of 72 - $123.40
    $123.40
    Log in pour la disponibilité
    Case of 720
    Case of 720 - $1,099.50
    $1,099.50
    Pack of 72
       $123.40
    Case of 720
       $1,099.50
    Supplier Number: TT9820-D
  • 14 ml
    16×100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 72
    Pack of 72 - $67.87
    $67.87
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 72
       $67.87
    Supplier Number: TT9820-F
  • 17 ml
    15×150 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 72
    Pack of 72 - $72.48
    $72.48
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 72
       $72.48
    Supplier Number: TT9820-E
  • 37 ml
    25×100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 72
    Pack of 72 - $108.54
    $108.54
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 72
       $108.54
    Supplier Number: TT9820-H
  • 60 ml
    25×150 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 72
    Pack of 72 - $123.14
    $123.14
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 72
       $123.14
    Supplier Number: TT9820-I
  • 75 ml
    25×200 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 48
    Pack of 48 - $106.27
    $106.27
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 48
       $106.27
    Supplier Number: TT9820-J
  • 125 ml
    32×200 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $162.88
    $162.88
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 50
       $162.88
    Supplier Number: TT9820-K
  • 175 ml
    38×200 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $229.91
    $229.91
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 50
       $229.91
    Supplier Number: TT9820-L