Electrode Fill Solutions
Electrode Fill Solutions
Electrode Fill Solutions
Supplier:  Mettler Toledo
Certificates
Electrode Fill Solutions
Electrode Fill Solutions
5 Options Available Below
Product Details & Documents
FRISCOLYT-B™ (84.4% glycerol, 11% KCl, and 4.6% H₂O) is for low temperature samples.
Delivery information: Supplied in 25 ml (0.9 oz.) bottles.
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type de conditionnement
    Volume
    Ion
    Availability
    Price
  • 1M KCl
    Bottle
    25 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25ml)
    Each (25ml) - $34.50
    $34.50
    Each (25ml)
       $34.50
    Supplier Number: 51343181
  • 1M KNO₃
    Bottle
    25 ml
    Sulfide, cadmium, cyanide, iodide, chloride, thiocyanate, lead, copper, bromide
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25ml)
    Each (25ml) - $34.50
    $34.50
    Each (25ml)
       $34.50
    Supplier Number: 51343182
  • 3M KCl
    Bottle
    25 ml
    Barium, fluoride, calcium, lithium
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25ml)
    Each (25ml) - $34.50
    $34.50
    Each (25ml)
       $34.50
    Supplier Number: 51343180
  • 3M KCl saturated with AgCl
    Bottle
    25 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25ml)
    Each (25ml) - $38.40
    $38.40
    Each (25ml)
       $38.40
    Supplier Number: 51343184
  • FRISCOLYT-B
    Bottle
    25 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25ml)
    Each (25ml) - $34.50
    $34.50
    Each (25ml)
       $34.50
    Supplier Number: 51343185