Hanna Instruments pH Maintenance Solutions
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
This is a complete set of all the solutions required for routine pH measurement.
- 500 ml bottles
- pH 4.01, 7.01 and 10.01 technical calibration solutions
- Electrode storage solution and cleaning solution
The set includes pH 4.01, 7.01 and 10.01 technical calibration buffer that are NIST traceable and supplied with a certificate of analysis.
: pH meter sold separately.
Spécifications
Spécifications
- Désignation:pH maintenance solutions