High Efficiency Erlenmeyer Flasks, Polycarbonate, Flat Bottom
High Efficiency Erlenmeyer Flasks, Polycarbonate, Flat Bottom
Supplier:   NEST SCIENTIFIC
High Efficiency Erlenmeyer Flasks, Polycarbonate, Flat Bottom
Supplier:  NEST SCIENTIFIC
Certificates
High Efficiency Erlenmeyer Flasks, Polycarbonate, Flat Bottom
8 Options Available Below
Product Details & Documents
High-efficiency, large-volume culture flasks allow cells to show strong viability with large expression amount of proteins in the culture of mammalian cells and insect cells.
  • PC bottle, which meets the USP Class 6 Standard, with high transparency, has strong impact resistance, oxidation resistance and can withstand a high temperature up to 121 ℃
  • There’s a scale made by injection molding on the flask body to facilitate observing the filled liquid volume
  • Sterilized by E-beam, SAL= 10⁻⁶
  • Non-pyrogenic, DNase/Rnase free
  • Individually packaged in sterile bag
During the culturing process, the use rate of the shaker is significantly increased, and the survival rate and
viability of cells are both dramatically elevated.
Product Family Options
With sealed cap
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Sterility
    Availability
    Price
  • PC High efficient Erlenmeyer flask, flat bottom
    2 L
    Sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $268.40
    $268.40
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $268.40
    $268.40
    Case of 4
       $268.40
    Each
       $268.40
    Supplier Number: 785101
  • PC High efficient Erlenmeyer flask, flat bottom
    3 L
    Sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $458.74
    $458.74
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $458.74
    $458.74
    Case of 4
       $458.74
    Each
       $458.74
    Supplier Number: 786101
  • PC High efficient Erlenmeyer flask, flat bottom, wide mouth
    3 L
    Sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $458.74
    $458.74
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $458.74
    $458.74
    Case of 4
       $458.74
    Each
       $458.74
    Supplier Number: 786501
  • PC High efficient Erlenmeyer flask, flat bottom
    5 L
    Sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $680.66
    $680.66
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $680.66
    $680.66
    Case of 4
       $680.66
    Each
       $680.66
    Supplier Number: 787001
With vented cap
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Sterility
    Availability
    Price
  • PC High efficient Erlenmeyer flask, flat bottom
    2 L
    Sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $277.15
    $277.15
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $277.15
    $277.15
    Case of 4
       $277.15
    Each
       $277.15
    Supplier Number: 785111
  • PC High efficient Erlenmeyer flask, flat bottom
    3 L
    Sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $464.39
    $464.39
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $464.39
    $464.39
    Case of 4
       $464.39
    Each
       $464.39
    Supplier Number: 786111
  • PC High efficient Erlenmeyer flask, flat bottom, wide mouth
    3 L
    Sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $468.72
    $468.72
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $468.72
    $468.72
    Case of 4
       $468.72
    Each
       $468.72
    Supplier Number: 786511
  • PC High efficient Erlenmeyer flask, flat bottom
    5 L
    Sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $694.48
    $694.48
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $694.48
    $694.48
    Case of 4
       $694.48
    Each
       $694.48
    Supplier Number: 787011