Orion™ pH Buffer Bottles, Thermo Scientific | Avantor
Orion™ pH Buffer Bottles, Thermo Scientific
Orion™ pH Buffer Bottles, Thermo Scientific
Certificates
Orion™ pH Buffer Bottles, Thermo Scientific
Orion™ pH Buffer Bottles, Thermo Scientific
14 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Perform accurate and reproducible pH calibrations with Orion™ pH buffer bottles.
  • All bottles feature pH/temperature tables printed on the labels for accurate calibrations and NIST traceability
  • Manufactured under ISO 9000 quality standards
  • Available in pint (475 ml) bottles or portable five packs of 2 oz. (5×60 ml) bottles
The pH 4.01, 5.00, 7.00, and 10.01 buffers are color-coded for ease of use. All Orion™ pH buffers are traceable to NIST standard reference materials.
Documents
Specifications for Product Family
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • pH 1.678 buffer
    5×60 ml
    Colorless
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $160.00
    $160.00
    Each
       $160.00
    Supplier Number: 9116860
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA10010-646
  • pH 4.01 buffer
    5×60 ml
    Pink
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $152.12
    $152.12
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $152.12
    Supplier Number: 910460
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    23198-222
  • pH 6.86 buffer
    5×60 ml
    Colorless
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $168.00
    $168.00
    Each
       $168.00
    Supplier Number: 916860
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA10010-644
  • pH 9.18 buffer
    5×60 ml
    Colorless
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $180.00
    $180.00
    Each
       $180.00
    Supplier Number: 9191860
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA10010-648
  • pH 7.00 buffer
    5×60 ml
    Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $152.12
    $152.12
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $152.12
    Supplier Number: 910760
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    23198-220
  • pH 1.678 buffer
    475 ml
    Colorless
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $77.40
    $77.40
    Each
       $77.40
    Supplier Number: 910168
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA10010-636
  • pH 6.86 buffer
    475 ml
    Colorless
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $93.80
    $93.80
    Each
       $93.80
    Supplier Number: 910686
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA10010-638
  • pH 10.01 buffer
    5×60 ml
    Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $152.86
    $152.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $152.86
    Supplier Number: 911060
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    23198-224
  • pH 9.18 buffer
    475 ml
    Colorless
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $77.00
    $77.00
    Each
       $77.00
    Supplier Number: 910918
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA10010-640
  • pH 12.46 buffer
    475 ml
    Colorless
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $77.40
    $77.40
    Each
       $77.40
    Supplier Number: 910112
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA10010-634
  • pH 4.01 buffer
    475 ml
    Pink
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (475ml)
    Each (475ml) - $71.40
    $71.40
    Each (475ml)
       $71.40
    Supplier Number: 910104
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    34182-306
  • pH 5.00 buffer
    475 ml
    Orange
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (475ml)
    Each (475ml) - $74.81
    $74.81
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each (475ml)
       $74.81
    Supplier Number: 910105
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    34182-310
  • pH 7.00 buffer
    475 ml
    Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (475ml)
    Each (475ml) - $71.40
    $71.40
    Each (475ml)
       $71.40
    Supplier Number: 910107
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    34182-386
  • pH 10.01 buffer
    475 ml
    Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (475ml)
    Each (475ml) - $71.40
    $71.40
    Each (475ml)
       $71.40
    Supplier Number: 910110
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    34182-390