Macron Fine Chemicals™ BuffAR®, pH Buffer Solutions
Macron Fine Chemicals™ BuffAR®, pH Buffer Solutions
Macron Fine Chemicals™ BuffAR®, pH Buffer Solutions
Certificates
Macron Fine Chemicals™ BuffAR®, pH Buffer Solutions
Macron Fine Chemicals™ BuffAR®, pH Buffer Solutions
9 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Accurate to within ±0.01 pH at 25 °C (±0.02 for pH 9 and 9.18).
Available as clear or color-coded solutions.
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • pH Accuracy
    Type de conditionnement
    Taille
    pH
    Color
    Availability
    Price
  • ±0.01
    PE bottle
    500 ml (16.9 oz.)
    4.01
    Colorless
    Discontinued
    Supplier Number: -
    Spécifications:
    MOC:  Non réglementé, avec information
    MOC:  Non réglementé, avec information
  • ±0.01
    PE bottle
    500 ml (16.9 oz.)
    4.01
    Colorless
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $99.32
    $99.32
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12 (1/ Itm/Bx)
    Case of 12 (1/ Itm/Bx) - $1,191.79
    $1,191.79
    Each(1/Itm/Bx)
       $99.32
    Case of 12 (1/ Itm/Bx)
       $1,191.79
    Supplier Number: MACR0029-04
    Spécifications:
    MOC:  Non réglementé, avec information
    MOC:  Non réglementé, avec information
  • ±0.01
    PE bottle
    500 ml (16.9 oz.)
    4.01
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $168.83
    $168.83
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12 (1/ Itm/Bx)
    Case of 12 (1/ Itm/Bx) - $731.97
    $731.97
    Each(1/Itm/Bx)
       $168.83
    Case of 12 (1/ Itm/Bx)
       $731.97
    Supplier Number: MACR0097-04
    Spécifications:
    MOC:  Non réglementé, avec information
    MOC:  Non réglementé, avec information
  • ±0.01
    Poly bottle
    4 L (1.1 gal.)
    4.01
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $213.73
    $213.73
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4 (1/ Itm/Bx)
    Case of 4 (1/ Itm/Bx) - $854.92
    $854.92
    Each(1/Itm/Bx)
       $213.73
    Case of 4 (1/ Itm/Bx)
       $854.92
    Supplier Number: MACR0097-10
    Spécifications:
    MOC:  Non réglementé, avec information
    MOC:  Non réglementé, avec information
  • ±0.01
    PE bottle
    500 ml (16.9 oz.)
    7.0
    Colorless
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $210.35
    $210.35
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12 (1/ Itm/Bx)
    Case of 12 (1/ Itm/Bx) - $2,524.00
    $2,524.00
    Each(1/Itm/Bx)
       $210.35
    Case of 12 (1/ Itm/Bx)
       $2,524.00
    Supplier Number: MACR0031-04
    Spécifications:
    MOC:  Non réglementé, avec information
    MOC:  Non réglementé, avec information
  • ±0.01
    Poly bottle
    4 L (1.1 gal.)
    7.0
    Colorless
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (4l)
    Each (4l) - $1,640.20
    $1,640.20
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4 (4l)
    Case of 4 (4l) - $6,560.80
    $6,560.80
    Each (4l)
       $1,640.20
    Case of 4 (4l)
       $6,560.80
    Supplier Number: MACR0031-10
    Spécifications:
    MOC:  Non réglementé, avec information
    MOC:  Non réglementé, avec information
  • ±0.01
    PE bottle
    500 ml (16.9 oz.)
    7.0
    Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $75.76
    $75.76
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12 (1/ Itm/Bx)
    Case of 12 (1/ Itm/Bx) - $698.95
    $698.95
    Each(1/Itm/Bx)
       $75.76
    Case of 12 (1/ Itm/Bx)
       $698.95
    Supplier Number: MACR0098-04
    Spécifications:
    MOC:  Non réglementé, avec information
    MOC:  Non réglementé, avec information
  • ±0.01
    Poly bottle
    4 L (1.1 gal.)
    7.0
    Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $263.08
    $263.08
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4 (1/ Itm/Bx)
    Case of 4 (1/ Itm/Bx) - $1,052.28
    $1,052.28
    Each(1/Itm/Bx)
       $263.08
    Case of 4 (1/ Itm/Bx)
       $1,052.28
    Supplier Number: MACR0098-10
    Spécifications:
    MOC:  Non réglementé, avec information
    MOC:  Non réglementé, avec information
  • ±0.01
    PE bottle
    500 ml (16.9 oz.)
    10.00
    Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $91.23
    $91.23
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12 (1/ Itm/Bx)
    Case of 12 (1/ Itm/Bx) - $1,094.76
    $1,094.76
    Each(1/Itm/Bx)
       $91.23
    Case of 12 (1/ Itm/Bx)
       $1,094.76
    Supplier Number: MACR0099-04
    Spécifications:
    MOC:  Non réglementé, avec information
    MOC:  Non réglementé, avec information
  • ±0.01
    Poly bottle
    4 L (1.1 gal.)
    10.00
    Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $238.92
    $238.92
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4 (1/ Itm/Bx)
    Case of 4 (1/ Itm/Bx) - $955.68
    $955.68
    Each(1/Itm/Bx)
       $238.92
    Case of 4 (1/ Itm/Bx)
       $955.68
    Supplier Number: MACR0099-10
    Spécifications:
    MOC:  Non réglementé, avec information
    MOC:  Non réglementé, avec information