Coagulase
2.5 ml
Catalog # CA90003-150
Supplier:   BD
 :  240826
Coagulase
Catalog # CA90003-150
Supplier:  BD
CAS Number:  
Coagulase
2.5 ml
CAS Number:  
Price
$625.00
Log in pour la disponibilité
Pack of 10 (15ml)
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Lyophilized rabbit plasma
Contains 0.15% EDTA and 0.85% sodium chloride. Coagulase binds plasma fibrinogen, causing staphylocci associated with acute infection to agglutinate. This enzyme is recommended for the direct tube test. It reconstitutes to 15mL.
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    2.5 ml
  • Cat. No.:
    CA90003-150
  • Enzyme name:
    Coagulase