Inoculating Needle/Loops | Avantor
Inoculating Needle/Loops
Supplier:   NEST SCIENTIFIC
Inoculating Needle/Loops
Supplier:  NEST SCIENTIFIC
Certificates
Inoculating Needle/Loops
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Inoculating needle/loops made up of PP material, hydrophilic.
  • Applied in microbiology experiments
  • Different colors for identification
  • Sterilized by ethylene oxide
  • Easy-tear sterile individual packaging
Flexible handles for easier collection and inoculation.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Color
    Packaging
    Availability
    Price
  • Inoculating needle
    White
    400/pack, 4000/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4,000
    Case of 4,000 - $764.92
    $764.92
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $764.92
    $764.92
    Case of 4,000
       $764.92
    Each
       $764.92
    Supplier Number: 716001
  • Inoculating loop, 1 μl
    Blue
    400/pack, 4000/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4,000
    Case of 4,000 - $764.92
    $764.92
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $764.92
    $764.92
    Case of 4,000
       $764.92
    Each
       $764.92
    Supplier Number: 717101
  • Inoculating loop, 10 μl
    Yellow
    400/pack, 4000/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4,000
    Case of 4,000 - $771.91
    $771.91
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $771.91
    $771.91
    Case of 4,000
       $771.91
    Each
       $771.91
    Supplier Number: 718201