VWR® Microscope Slide Holders/Mailers | Avantor
VWR® Microscope Slide Holders/Mailers
VWR® Microscope Slide Holders/Mailers
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Microscope Slide Holders/Mailers
VWR® Microscope Slide Holders/Mailers
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Single- or double-slide plastic holders/mailers feature sturdy crack-resistant construction and easy opening tabs.
  • Single- and double-slide formats available
  • Sturdy construction
  • Designed to accommodate standard slide sizes
Fit standard 25x75mm slides.
Product Family Options
Single-Slide Holder/Mailer
Informations sur le produit
  • L×l
    Color
    Availability
    Price
  • 82 x 39 mm (31/4 x 11/2")
    Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 250
    Case of 250 - $137.09
    $137.09
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $137.09
    $137.09
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Carton of 1000
    Carton of 1000 - $548.36
    $548.36
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 250
       $137.09
    Each
       $137.09
    Carton of 1000
       $548.36
Double-Slide Holders/Mailers
Informations sur le produit
  • L×l
    Color
    Availability
    Price
  • 91 x 66 mm (39/16 x 29/16")
    Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 250
    Case of 250 - $168.29
    $168.29
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 250
       $168.29
  • 91 x 66 mm (39/16 x 29/16")
    Clear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 250
    Case of 250 - $173.89
    $173.89
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 250
       $173.89