VWR® Microscope Slide Boxes for 50 Slides | Avantor
VWR® Microscope Slide Boxes for 50 Slides
Supplier:   VWR International
VWR® Microscope Slide Boxes for 50 Slides
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Microscope Slide Boxes for 50 Slides
VWR® Microscope Slide Boxes for 50 Slides
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Ideal for storage or transport, these durable ABS plastic boxes accommodate 50 slides apiece.
  • Durable ABS plastic outer shell
  • Color-coded for easy identification
  • Accepts all standard slides
Boxes feature cork lining and a secure clasp to ensure safety in transit or storage. All accept standard 25x75mm (1x3") slides. Boxes are color-coded for easy identification and their stackable design increases transit and storage convenience. Dimensions: 21x8.5x3.2 cm (85/16x311/32x11/4").
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Color
    Availability
    Price
  • Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $38.54
    $38.54
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 24
    Pack of 24 - $924.95
    $924.95
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 72
    Case of 72 - $2,774.85
    $2,774.85
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $38.54
    Pack of 24
       $924.95
    Case of 72
       $2,774.85
  • Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $50.20
    $50.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 24
    Pack of 24 - $1,204.86
    $1,204.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 72
    Case of 72 - $3,614.59
    $3,614.59
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $50.20
    Pack of 24
       $1,204.86
    Case of 72
       $3,614.59
  • White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $73.59
    $73.59
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 24
    Pack of 24 - $1,766.21
    $1,766.21
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 72
    Case of 72 - $5,298.62
    $5,298.62
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $73.59
    Pack of 24
       $1,766.21
    Case of 72
       $5,298.62