VWR® Microscope Slide Boxes for 100 Slides
À propos de cet article
Each box features cork lining and an outer shell made of durable ABS plastic.
- Durable ABS plastic outer shell
- Stores up to 100 standard (1x3") slides
Secured with a rust-resistant nickel-plated clasp and hinge pin. Each slot is numbered to correspond to the slide inventory sheet on the inside cover of the box. For storage of up to 100 standard 25x75 mm (1x3") slides. Boxes stack securely on top of each other. Color-coded for easy identification. Dimensions: LxWxD:22.2x17.1x3.3 cm (83/4x63/4x15/16").
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Each box features cork lining and an outer shell made of durable ABS plastic.
- Durable ABS plastic outer shell
- Stores up to 100 standard (1x3") slides
Secured with a rust-resistant nickel-plated clasp and hinge pin. Each slot is numbered to correspond to the slide inventory sheet on the inside cover of the box. For storage of up to 100 standard 25x75 mm (1x3") slides. Boxes stack securely on top of each other. Color-coded for easy identification. Dimensions: LxWxD:22.2x17.1x3.3 cm (83/4x63/4x15/16").
Product Family Options
Informations sur le produit
- ColorAvailabilityPrice
- BlueLog in pour la disponibilitéPack of 24Pack of 24 - $2,436.10$2,436.10Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 72Case of 72 - $7,308.29$7,308.29Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$101.50Pack of 24$2,436.10Case of 72$7,308.29
- GreenLog in pour la disponibilitéCase of 72Case of 72 - $7,414.85$7,414.85Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$102.98Case of 72$7,414.85
- RedLog in pour la disponibilitéPack of 24Pack of 24 - $2,875.01$2,875.01Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 72Case of 72 - $8,625.02$8,625.02Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$119.79Pack of 24$2,875.01Case of 72$8,625.02
- YellowLog in pour la disponibilitéCase of 72Case of 72 - $7,308.29$7,308.29Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$101.50Case of 72$7,308.29
- WhiteLog in pour la disponibilitéPack of 24Pack of 24 - $2,888.26$2,888.26Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 72Case of 72 - $8,664.77$8,664.77Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$120.34Pack of 24$2,888.26Case of 72$8,664.77
- GreyLog in pour la disponibilitéPack of 24Pack of 24 - $2,447.62$2,447.62Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 72Case of 72 - $7,342.85$7,342.85Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$101.98Pack of 24$2,447.62Case of 72$7,342.85