Cryo Boxes, PC | Avantor
Cryo Boxes, PC
Supplier:   NEST SCIENTIFIC
Cryo Boxes, PC
Supplier:  NEST SCIENTIFIC
Certificates
10 Options Available Below
Product Details & Documents
Cryo boxes are manufactured in 100,000 grade cleaning room with USP 6 grade raw materials.
  • Temperature range: −196 to +70 ℃
  • Individual package
  • Clear polycarbonate cover for easy identification
  • Alphanumeric grid for easy sample identification
  • Each box includes drain holes and air vents to minimize condensation
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Color
    For Vials
    Matière
    Availability
    Price
  • Blue
    1.9 ml vials, 8×6 array
    PC
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $118.78
    $118.78
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $118.78
    $118.78
    Case of 10
       $118.78
    Each
       $118.78
    Supplier Number: 616931
  • Blue
    4.0 ml vials, 8×6 array
    PC
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $129.96
    $129.96
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $129.96
    $129.96
    Case of 10
       $129.96
    Each
       $129.96
    Supplier Number: 616932
  • Blue
    0.5 ml vials, 9×9 array
    PC
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 56
    Case of 56 - $709.02
    $709.02
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $709.02
    $709.02
    Case of 56
       $709.02
    Each
       $709.02
    Supplier Number: 616224
  • Blue
    1.2 ml vials, 9×9 array
    PC
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 48
    Case of 48 - $623.92
    $623.92
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $623.92
    $623.92
    Case of 48
       $623.92
    Each
       $623.92
    Supplier Number: 616325
  • Blue
    2.0 ml vials, 9×9 array
    PC
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 40
    Case of 40 - $629.53
    $629.53
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $629.53
    $629.53
    Case of 40
       $629.53
    Each
       $629.53
    Supplier Number: 616021
  • Blue
    3.0 ml vials, 9×9 array
    PC
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 32
    Case of 32 - $531.76
    $531.76
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $531.76
    $531.76
    Case of 32
       $531.76
    Each
       $531.76
    Supplier Number: 616421
  • Blue
    4.0 ml vials, 9×9 array
    PC
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 32
    Case of 32 - $531.76
    $531.76
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $531.76
    $531.76
    Case of 32
       $531.76
    Each
       $531.76
    Supplier Number: 616121
  • Blue
    5.0 ml vials, 9×9 array
    PC
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 32
    Case of 32 - $567.19
    $567.19
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $567.19
    $567.19
    Case of 32
       $567.19
    Each
       $567.19
    Supplier Number: 616521
  • Blue
    0.5 ml vials, internal thread cryogenic vial only, 10×10 array
    PC
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 56
    Case of 56 - $709.02
    $709.02
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $709.02
    $709.02
    Case of 56
       $709.02
    Each
       $709.02
    Supplier Number: 616204
  • Blue
    1.2 ml vials, internal thread cryogenic vial only, 10×10 array
    PC
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 48
    Case of 48 - $638.05
    $638.05
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $638.05
    $638.05
    Case of 48
       $638.05
    Each
       $638.05
    Supplier Number: 616305
  • Blue
    2.0 ml vials, internal thread cryogenic vial only, 10×10 array
    PC
    Discontinued
    Supplier Number: 616001