Sample Vials, with HDPE Caps
Sample Vials, with HDPE Caps
Supplier:   NEST SCIENTIFIC
Sample Vials, with HDPE Caps
Supplier:  NEST SCIENTIFIC
Certificates
Sample Vials, with HDPE Caps
13 Options Available Below
Product Details & Documents
Polypropylene vials, with attached or separated HDPE Caps.
  • Self-standing: the vial placed on the lab workbench steadily even without a base
  • Sterilized by E-beam, Sterility Assurance Level: SAL 10⁻⁶
  • Safe, fast, environment-friendly, no chemical residues
  • DNAse-, RNAse-, pyrogen-,endotoxin-free
  • Disposable
Excellent sealing performance, no leakage of negative pressure 95 Kpa, ensuring safe and effective air transportation.
Temperature range: Approx.–196 to 121 °C
Certifications: Meets USP VI standard.
Product Family Options
With attached caps
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Avec bouchon
    Cap Type
    Sterility
    Packaging
    Availability
    Price
  • Sample vial
    3 ml
    Oui
    Normal cap
    Sterile
    50/pack; 1000/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $692.45
    $692.45
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $692.45
    $692.45
    Case of 1,000
       $692.45
    Each
       $692.45
    Supplier Number: 624201
  • Sample vial
    4 ml
    Oui
    Normal cap
    Sterile
    50/pack; 1000/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $692.45
    $692.45
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $692.45
    $692.45
    Case of 1,000
       $692.45
    Each
       $692.45
    Supplier Number: 608201
  • Sample vial
    5 ml
    Oui
    Normal cap
    Sterile
    50/pack; 1000/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $692.45
    $692.45
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $692.45
    $692.45
    Case of 1,000
       $692.45
    Each
       $692.45
    Supplier Number: 619011
  • Sample vial
    5 ml
    Oui
    Double-threaded screw cap
    Sterile
    50/pack; 1000/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $692.45
    $692.45
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $692.45
    $692.45
    Case of 1,000
       $692.45
    Each
       $692.45
    Supplier Number: 619101
  • Sample vial
    5 ml
    Oui
    Pink capture cap
    Sterile
    50/pack; 1000/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $692.45
    $692.45
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $692.45
    $692.45
    Case of 1,000
       $692.45
    Each
       $692.45
    Supplier Number: 619201
  • Sample vial
    10 ml
    Oui
    Normal cap
    Sterile
    50/pack; 1000/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $800.04
    $800.04
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $800.04
    $800.04
    Case of 1,000
       $800.04
    Each
       $800.04
    Supplier Number: 625001
  • Shorter sample vial
    10 ml
    Oui
    Normal cap
    Sterile
    50/pack; 1000/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $800.04
    $800.04
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $800.04
    $800.04
    Case of 1,000
       $800.04
    Each
       $800.04
    Supplier Number: 625011
With separated caps
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Avec bouchon
    Cap Type
    Sterility
    Packaging
    Availability
    Price
  • Sample vial
    3 ml
    Oui
    Normal cap
    Sterile
    200 tubes/bag, 200 caps/bag
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $658.86
    $658.86
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $658.86
    $658.86
    Case of 1,000
       $658.86
    Each
       $658.86
    Supplier Number: 624207
  • Sample vial
    4 ml
    Oui
    Normal cap
    Sterile
    200 tubes/bag, 200 caps/bag
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $658.86
    $658.86
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $658.86
    $658.86
    Case of 1,000
       $658.86
    Each
       $658.86
    Supplier Number: 608207
  • Sample vial
    5 ml
    Oui
    Concave/convex cap
    Sterile
    200 tubes/bag, 200 caps/bag
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $658.86
    $658.86
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $658.86
    $658.86
    Case of 1,000
       $658.86
    Each
       $658.86
    Supplier Number: 619017
  • Sample vial
    5 ml
    Oui
    Double-threaded screw cap
    Sterile
    200 tubes/bag, 200 caps/bag
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $658.86
    $658.86
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $658.86
    $658.86
    Case of 1,000
       $658.86
    Each
       $658.86
    Supplier Number: 619107
  • Sample vial
    10 ml
    Oui
    Normal cap
    Sterile
    200 tubes/bag, 200 caps/bag
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $759.67
    $759.67
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $759.67
    $759.67
    Case of 1,000
       $759.67
    Each
       $759.67
    Supplier Number: 625007
  • Shorter sample vial
    10 ml
    Oui
    Normal cap
    Sterile
    200 tubes/bag, 200 caps/bag
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $759.67
    $759.67
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $759.67
    $759.67
    Case of 1,000
       $759.67
    Each
       $759.67
    Supplier Number: 625017