PCR Racks | Avantor
PCR Racks
Supplier:   NEST SCIENTIFIC
PCR Racks
Supplier:  NEST SCIENTIFIC
Certificates
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Thes PCR racks fills all Nest PCR products.
  • Stackable
  • Autoclavable
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Color
    Nb de places
    For Use With
    Matière
    Packaging
    Availability
    Price
  • Blur rack, transparent lid
    96
    PCR tubes
    PP
    1 rack and 1 lid, 1/pack, 25/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 25
    Case of 25 - $161.35
    $161.35
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $161.35
    $161.35
    Case of 25
       $161.35
    Each
       $161.35
    Supplier Number: 407001
  • Blur rack, transparent lid
    96
    PCR tubes
    PP
    5 racks and 1 lid, 5/pack, 25/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 25
    Case of 25 - $133.62
    $133.62
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $133.62
    $133.62
    Case of 25
       $133.62
    Each
       $133.62
    Supplier Number: 407101