Robotic Pipette Tips
Supplier:   NEST SCIENTIFIC
Robotic Pipette Tips
Supplier:  NEST SCIENTIFIC
Certificates
Robotic Pipette Tips
12 Options Available Below
Product Details & Documents
NEST robotic conductive tip can be applied in R and D of genomics, proteomics, cytomics, immunoassays, metabolomics, biopharmaceuticals and other high flux liquid transfer.
  • Made of polymer material polypropylene (PP)
  • Offers high efficiency and repeatability
  • With barcode
Surface owns high hydrophobicity as treated with a special technique making for certain purposes.
Product Family Options
Filtered tips
Informations sur le produit
  • Volume
    Sterile
    Packed
    Availability
    Price
  • 50 µl
    +
    96 pieces/rack 24 racks/pack
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,304
    Case of 2,304 - $404.79
    $404.79
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $404.79
    $404.79
    Case of 2,304
       $404.79
    Each
       $404.79
    Supplier Number: 345513
  • 50 µl
    +
    96 pieces/box, 10 boxes/pack, 5 packs/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4,800
    Case of 4,800 - $648.30
    $648.30
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $648.30
    $648.30
    Case of 4,800
       $648.30
    Each
       $648.30
    Supplier Number: 345519
  • 300 µl
    +
    96 pieces/rack 24 racks/pack
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,304
    Case of 2,304 - $444.01
    $444.01
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $444.01
    $444.01
    Case of 2,304
       $444.01
    Each
       $444.01
    Supplier Number: 345613
  • 300 µl
    +
    96 pieces/box, 10 boxes/pack, 5 packs/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4,800
    Case of 4,800 - $695.71
    $695.71
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $695.71
    $695.71
    Case of 4,800
       $695.71
    Each
       $695.71
    Supplier Number: 345619
  • 1000 µl
    +
    96 pieces/rack 24 racks/pack
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,304
    Case of 2,304 - $509.55
    $509.55
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $509.55
    $509.55
    Case of 2,304
       $509.55
    Each
       $509.55
    Supplier Number: 345713
  • 1000 µl
    +
    96 pieces/box, 10 boxes/pack, 5 packs/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4,800
    Case of 4,800 - $841.41
    $841.41
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $841.41
    $841.41
    Case of 4,800
       $841.41
    Each
       $841.41
    Supplier Number: 345719
Non filtered tips
Informations sur le produit
  • Volume
    Sterile
    Packed
    Availability
    Price
  • 50 µl
    +
    96 pieces/rack 24 racks/pack
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,304
    Case of 2,304 - $339.76
    $339.76
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $339.76
    $339.76
    Case of 2,304
       $339.76
    Each
       $339.76
    Supplier Number: 345503
  • 50 µl
    +
    96 pieces/box, 10 boxes/pack, 5 packs/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4,800
    Case of 4,800 - $462.03
    $462.03
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $462.03
    $462.03
    Case of 4,800
       $462.03
    Each
       $462.03
    Supplier Number: 345509
  • 300 µl
    +
    96 pieces/rack 24 racks/pack
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,304
    Case of 2,304 - $365.57
    $365.57
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $365.57
    $365.57
    Case of 2,304
       $365.57
    Each
       $365.57
    Supplier Number: 345603
  • 300 µl
    +
    96 pieces/box, 10 boxes/pack, 5 packs/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4,800
    Case of 4,800 - $575.39
    $575.39
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $575.39
    $575.39
    Case of 4,800
       $575.39
    Each
       $575.39
    Supplier Number: 345609
  • 1000 µl
    +
    96 pieces/rack 24 racks/pack
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,304
    Case of 2,304 - $417.89
    $417.89
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $417.89
    $417.89
    Case of 2,304
       $417.89
    Each
       $417.89
    Supplier Number: 345703
  • 1000 µl
    +
    96 pieces/box, 10 boxes/pack, 5 packs/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4,800
    Case of 4,800 - $670.30
    $670.30
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $670.30
    $670.30
    Case of 4,800
       $670.30
    Each
       $670.30
    Supplier Number: 345709