Serological Pipettes
Serological Pipettes
Serological Pipettes
Supplier:  NEST SCIENTIFIC
Certificates
Serological Pipettes
18 Options Available Below
Product Details & Documents
Serological pipettes can be used for liquid transfer in biological experiments such as cell culture and bacterial culture.
  • Made of high clarity polystyrene
  • Sterilized by E-beam
  • Non-pyrogenic, non-cytotoxic and non-hemolytic
  • DNase/RNase free
  • Polyolefin fiber filter to reduce contamination
  • Edged color-coded band for identification
  • Negative graduations for extra volume
Product Family Options
Individually wrapped in plastic bags
Informations sur le produit
  • Packed
    Availability
    Price
  • 1/pack, 500/box, 3000/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 3,000
    Case of 3,000 - $909.72
    $909.72
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $909.72
    $909.72
    Case of 3,000
       $909.72
    Each
       $909.72
    Supplier Number: 324003
  • 1/pack, 400/box, 2400/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,400
    Case of 2,400 - $784.08
    $784.08
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $784.08
    $784.08
    Case of 2,400
       $784.08
    Each
       $784.08
    Supplier Number: 325003
  • 1/pack, 200/box, 800/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 800
    Case of 800 - $386.46
    $386.46
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $386.46
    $386.46
    Case of 800
       $386.46
    Each
       $386.46
    Supplier Number: 326003
  • 1/pack, 50/box, 500/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 800
    Case of 800 - $707.84
    $707.84
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $707.84
    $707.84
    Case of 800
       $707.84
    Each
       $707.84
    Supplier Number: 328003
  • 1/pack, 200/box, 800/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 800
    Case of 800 - $429.47
    $429.47
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $429.47
    $429.47
    Case of 800
       $429.47
    Each
       $429.47
    Supplier Number: 327003
  • 1/pack, 100/box, 600/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 600
    Case of 600 - $995.35
    $995.35
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $995.35
    $995.35
    Case of 600
       $995.35
    Each
       $995.35
    Supplier Number: 329003
Individually wrapped in paper-plastic bags
Informations sur le produit
  • Packed
    Availability
    Price
  • 1/pack, 500/box, 3000/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 3,000
    Case of 3,000 - $885.48
    $885.48
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $885.48
    $885.48
    Case of 3,000
       $885.48
    Each
       $885.48
    Supplier Number: 324001
  • 1/pack, 400/box, 2400/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,400
    Case of 2,400 - $756.52
    $756.52
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $756.52
    $756.52
    Case of 2,400
       $756.52
    Each
       $756.52
    Supplier Number: 325001
  • 1/pack, 200/box, 800/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 800
    Case of 800 - $376.98
    $376.98
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $376.98
    $376.98
    Case of 800
       $376.98
    Each
       $376.98
    Supplier Number: 326001
  • 1/pack, 200/box, 800/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 800
    Case of 800 - $418.56
    $418.56
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $418.56
    $418.56
    Case of 800
       $418.56
    Each
       $418.56
    Supplier Number: 327001
  • 1/pack, 200/box, 800/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 800
    Case of 800 - $683.90
    $683.90
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $683.90
    $683.90
    Case of 800
       $683.90
    Each
       $683.90
    Supplier Number: 328001
  • 1/pack, 100/box, 600/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 600
    Case of 600 - $960.40
    $960.40
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $960.40
    $960.40
    Case of 600
       $960.40
    Each
       $960.40
    Supplier Number: 329001
  • 1/pack, 50/box, 300/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 300
    Case of 300 - $867.74
    $867.74
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $867.74
    $867.74
    Case of 300
       $867.74
    Each
       $867.74
    Supplier Number: 329501
Bulk packaging
Informations sur le produit
  • Packed
    Availability
    Price
  • 25/bulk bag, 1000/pack, 3000 box
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 3,000
    Case of 3,000 - $801.59
    $801.59
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $801.59
    $801.59
    Case of 3,000
       $801.59
    Each
       $801.59
    Supplier Number: 324002
  • 25/bulk bag, 1000/pack, 3000 box
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 3,000
    Case of 3,000 - $903.67
    $903.67
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $903.67
    $903.67
    Case of 3,000
       $903.67
    Each
       $903.67
    Supplier Number: 325002
  • 25/bulk bag, 500/pack, 1500 box
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,500
    Case of 1,500 - $659.47
    $659.47
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $659.47
    $659.47
    Case of 1,500
       $659.47
    Each
       $659.47
    Supplier Number: 326002
  • 25/bulk bag, 200/pack, 800 box
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 800
    Case of 800 - $726.45
    $726.45
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $726.45
    $726.45
    Case of 800
       $726.45
    Each
       $726.45
    Supplier Number: 328002
  • 25/bulk bag, 100/pack, 600 box
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 600
    Case of 600 - $1,041.50
    $1,041.50
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,041.50
    $1,041.50
    Case of 600
       $1,041.50
    Each
       $1,041.50
    Supplier Number: 329002