Nalgene® Rectangular Tanks, Polypropylene, Thermo Scientific
Nalgene® Rectangular Tanks, Polypropylene, Thermo Scientific
Nalgene® Rectangular Tanks, Polypropylene, Thermo Scientific
Certificates
Nalgene® Rectangular Tanks, Polypropylene, Thermo Scientific
Nalgene® Rectangular Tanks, Polypropylene, Thermo Scientific
5 Options Available Below
Product Details & Documents
Tanks have stepped rim for strength and overlapping skirted cover
Polypropylene tank is molded in one piece and is autoclavable
Certifications: Plastic meets USP VI and FDA 21 CFR 177.1520 standards.
Ordering information: Tanks can be modified with factory-installed spigots; contact your Avantor sales representative for more information.
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Volume
    L×W×D
    Availability
    Price
  • 8 L (2 gal.)
    20 x 20 x 20 cm (8 x 8 x 8")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $445.60
    $445.60
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $445.60
    Supplier Number: 14200-0002
  • 20 L (5 gal.)
    25 x 25 x 36 cm (10 x 10 x 14")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $584.00
    $584.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $584.00
    Supplier Number: 14200-0005
  • 30 L (8 gal.)
    30 x 30 x 30 cm (12 x 12 x 12")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $589.60
    $589.60
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $589.60
    Supplier Number: 14200-0010
  • 38 L (10 gal.)
    46 x 30 x 30 cm (18 x 12 x 12")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $763.20
    $763.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $763.20
    Supplier Number: 14200-0015
  • 50 L (13 gal.)
    61 x 30 x 30 cm (24 x 12 x 12")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,120.00
    $1,120.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $1,120.00
    Supplier Number: 14200-0020