TraceGold TG-BOND Q PLOT GC Column | Avantor
TraceGold TG-BOND Q PLOT GC Column
10 μm, 0.32 mm, 10 m
Catalog # 10841-600
Supplier:   Thermo Scientific
Fournisseur #:  26004-5870
TraceGold TG-BOND Q PLOT GC Column
Catalog # 10841-600
Supplier:  Thermo Scientific
TraceGold TG-BOND Q PLOT GC Column
10 μm, 0.32 mm, 10 m
Price
$1,755.16
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
Spécifications
  • Épaisseur du film:
    10 μm
  • Ø int.:
    0.32 mm
  • Longueur:
    10 m