Nylaflo® Membrane Disc Filters, Pall® Life Sciences
Supplier:   Cytiva
Nylaflo® Membrane Disc Filters, Pall® Life Sciences
Supplier:  Cytiva
Certificates
Nylaflo® Membrane Disc Filters, Pall® Life Sciences
Nylaflo® Membrane Disc Filters, Pall® Life Sciences
9 Options Available Below
Product Details & Documents
Useful for a wide range of both aqueous and solvent-based applications.
  • Hydrophilic
  • Excellent chemical compatibility
  • Naturally wettable
Hydrophilic nylon filters offer excellent chemical compatibility with esters, bases, and alcohols
Naturally wettable to aqueous solutions. HPLC certified for low levels of UV-absorbing extractables.
Not recommended for acids >1N or halogenated solvents.
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille de pore
    Ø
    Availability
    Price
  • 0.20 µm
    25 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $314.84
    $314.84
    Pack of 100
       $314.84
    Supplier Number: 66601
  • 0.20 µm
    142 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $392.41
    $392.41
    Pack of 25
       $392.41
    Supplier Number: 66604
  • 0.20 µm
    47 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $297.61
    $297.61
    Pack of 100
       $297.61
    Supplier Number: 66602
  • 0.20 µm
    90 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $716.27
    $716.27
    Pack of 100
       $716.27
    Supplier Number: 66603
  • 0.45 µm
    142 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $397.46
    $397.46
    Pack of 25
       $397.46
    Supplier Number: 66610
  • 0.45 µm
    90 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $716.27
    $716.27
    Pack of 100
       $716.27
    Supplier Number: 66609
  • 0.45 µm
    13 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $216.46
    $216.46
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $255.80
    $255.80
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $216.46
    Pack of 100
       $255.80
    Supplier Number: 66606
  • 0.45 µm
    25 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $210.84
    $210.84
    Pack of 100
       $210.84
    Supplier Number: 66607
  • 0.45 µm
    47 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $297.61
    $297.61
    Pack of 100
       $297.61
    Supplier Number: 66608
  • 0.45 µm
    47 mm
    Discontinued
    Supplier Number: 66608