Explorer™ Precision Balances
Supplier:   Ohaus
Explorer™ Precision Balances
Supplier:  Ohaus
Certificates
Explorer™ Precision Balances
Explorer™ Precision Balances
12 Options Available Below
Product Details & Documents
The Explorer series is the flagship precision balance range from OHAUS. Equipped with a weighing cell that's precision-machined from a solid metal block, Explorer balances are extremely accurate and durable, and are ideal for laboratory and industrial environments.
  • Four-level user management with password protection, and un-editable system log plus a high level of configurability make Explorer balances ideal for regulated applications
  • Detachable terminal with a large color touchscreen and programmable IR sensors
  • Frameless draftshield make Explorer precision balances easy and convenient to use
The OHAUS Explorer Series of precision balances combine modern features and design elements to offer unmatched functionality in a line of high-performance balances unlike any other on the market. These smart and intuitive balances simplify even the most complex laboratory measurements.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Modèle
    Weighing Capacity
    Plateau de pesée/taille de la plateforme
    Readability
    Availability
    Price
  • EX223N
    220 g
    Ø 130 mm (5.1")
    0.001 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $6,825.62
    $6,825.62
    Each
       $6,825.62
    Supplier Number: 30553843
  • EX223N/E
    220 g
    Ø 130 mm (5.1")
    0.001 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $5,941.58
    $5,941.58
    Each
       $5,941.58
    Supplier Number: 30553844
  • EX423N/E
    420 g
    Ø 130 mm (5.1")
    0.001 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $7,075.57
    $7,075.57
    Each
       $7,075.57
    Supplier Number: 30553845
  • EX2202N/E
    2200 g
    190×200 mm (7.5×8")
    0.01 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $6,421.36
    $6,421.36
    Each
       $6,421.36
    Supplier Number: 30553846
  • EX4202N/E
    4200 g
    190×200 mm (7.5×8")
    0.01 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $7,399.42
    $7,399.42
    Each
       $7,399.42
    Supplier Number: 30553847
  • EX6202N
    6200 g
    190×200 mm (7.5×8")
    0.01 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $9,455.94
    $9,455.94
    Each
       $9,455.94
    Supplier Number: 30553888
  • EX6202N/E
    6200 g
    190×200 mm (7.5×8")
    0.01 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $8,436.01
    $8,436.01
    Each
       $8,436.01
    Supplier Number: 30553889
  • EX6201N
    6200 g
    190×200 mm (7.5×8")
    0.1 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $7,929.44
    $7,929.44
    Each
       $7,929.44
    Supplier Number: 30553890
  • EX6201N/E
    6200 g
    190×200 mm (7.5×8")
    0.1 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $6,855.77
    $6,855.77
    Each
       $6,855.77
    Supplier Number: 30553891
  • EX12001N
    12000 g
    377×311 mm (14.8×12.2")
    0.1 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $9,529.76
    $9,529.76
    Each
       $9,529.76
    Supplier Number: 30553892
  • EX24001N
    24000 g
    377×311 mm (14.8×12.2")
    0.1 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $11,487.34
    $11,487.34
    Each
       $11,487.34
    Supplier Number: 30553893
  • EX35001N
    35000 g
    377×311 mm (14.8×12.2")
    0.1 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $13,419.81
    $13,419.81
    Each
       $13,419.81
    Supplier Number: 30553894