Universal Pipette Tips
Universal Pipette Tips
Supplier:   NEST SCIENTIFIC
Universal Pipette Tips
Supplier:  NEST SCIENTIFIC
Certificates
Universal Pipette Tips
15 Options Available Below
Product Details & Documents
Nest Scientific Universal Fit Pipette Tips are made from premium-grade 100% polypropylene and engineered for the most demanding molecular biology applications.
  • Universal fit: Suitable for use with most pipettors
  • Withstands organic solvents
  • Less residue
  • Made from low retention plastic
Sterilized by gamma irradiation (only valid for some variants), they are certified RNase-, DNase-, human DNA-, and pyrogen-free.
Packaging: Available in different packaging options: Bulk, racked, stack racked or in refills.
Product Family Options
Bulk, non sterile
Informations sur le produit
  • Tip Style
    Volume
    Sterile
    Tip Color
    Packed
    Availability
    Price
  • Graduated, extra long
    10 µl
    -
    Clear
    1000/pack, 10000/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10,000
    Case of 10,000 - $294.51
    $294.51
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $294.51
    $294.51
    Case of 10,000
       $294.51
    Each
       $294.51
    Supplier Number: 304001
  • Graduated
    1250 µl (1,25 ml)
    -
    Clear
    1000/pack, 10000/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10,000
    Case of 10,000 - $542.41
    $542.41
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $542.41
    $542.41
    Case of 10,000
       $542.41
    Each
       $542.41
    Supplier Number: 306001
Racked, sterile
Informations sur le produit
  • Tip Style
    Volume
    Sterile
    Tip Color
    Packed
    Availability
    Price
  • Graduated
    10 µl
    +
    Clear
    96/box, 4800/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4,800
    Case of 4,800 - $389.63
    $389.63
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $389.63
    $389.63
    Case of 4,800
       $389.63
    Each
       $389.63
    Supplier Number: 301012
  • Graduated, extra long
    10 µl
    +
    Clear
    96/box, 4800/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4,800
    Case of 4,800 - $389.74
    $389.74
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $389.74
    $389.74
    Case of 4,800
       $389.74
    Each
       $389.74
    Supplier Number: 304012
  • Graduated
    200 µl
    +
    Clear
    96/box, 4800/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4,800
    Case of 4,800 - $425.27
    $425.27
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $425.27
    $425.27
    Case of 4,800
       $425.27
    Each
       $425.27
    Supplier Number: 302012
  • Graduated
    300 µl
    +
    Clear
    96/box, 4800/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4,800
    Case of 4,800 - $442.03
    $442.03
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $442.03
    $442.03
    Case of 4,800
       $442.03
    Each
       $442.03
    Supplier Number: 305012
  • Graduated
    1250 µl (1,25 ml)
    +
    Clear
    96/box, 4800/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4,800
    Case of 4,800 - $572.00
    $572.00
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $572.00
    $572.00
    Case of 4,800
       $572.00
    Each
       $572.00
    Supplier Number: 306012
Refills, non sterile
Informations sur le produit
  • Tip Style
    Volume
    Sterile
    Tip Color
    Packed
    Availability
    Price
  • Graduated, extra long
    10 µl
    -
    Clear
    96/rack, 960/pack, 9600 case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 9,600
    Case of 9,600 - $528.12
    $528.12
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $528.12
    $528.12
    Case of 9,600
       $528.12
    Each
       $528.12
    Supplier Number: 304023
  • Graduated
    300 µl
    -
    Clear
    96/rack, 960/pack, 9600 case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 9,600
    Case of 9,600 - $546.41
    $546.41
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $546.41
    $546.41
    Case of 9,600
       $546.41
    Each
       $546.41
    Supplier Number: 305023
  • Graduated
    1250 µl (1,25 ml)
    -
    Clear
    96/rack, 960/pack, 9600 case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4,800
    Case of 4,800 - $312.73
    $312.73
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $312.73
    $312.73
    Case of 4,800
       $312.73
    Each
       $312.73
    Supplier Number: 306023
Double stack racked, sterile
Informations sur le produit
  • Tip Style
    Volume
    Sterile
    Tip Color
    Packed
    Availability
    Price
  • Graduated
    10 µl
    +
    Clear
    96/wafer, 960/pack, 9600 case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 9,600
    Case of 9,600 - $535.76
    $535.76
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $535.76
    $535.76
    Case of 9,600
       $535.76
    Each
       $535.76
    Supplier Number: 301052
  • Graduated, extra long
    10 µl
    +
    Clear
    96/wafer, 960/pack, 9600 case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 9,600
    Case of 9,600 - $535.66
    $535.66
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $535.66
    $535.66
    Case of 9,600
       $535.66
    Each
       $535.66
    Supplier Number: 304052
  • Graduated
    200 µl
    +
    Clear
    96/wafer, 960/pack, 9600 case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 9,600
    Case of 9,600 - $575.08
    $575.08
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $575.08
    $575.08
    Case of 9,600
       $575.08
    Each
       $575.08
    Supplier Number: 302052
Bagged, non sterile
Informations sur le produit
  • Tip Style
    Volume
    Sterile
    Tip Color
    Packed
    Availability
    Price
  • Graduated
    200 µl
    -
    Jaune
    1000/pack, 20000/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 20,000
    Case of 20,000 - $515.79
    $515.79
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $515.79
    $515.79
    Case of 20,000
       $515.79
    Each
       $515.79
    Supplier Number: 302106
  • Graduated
    1000 µl
    -
    Bleu
    1000/pack, 5000/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50,000
    Case of 50,000 - $290.90
    $290.90
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $290.90
    $290.90
    Case of 50,000
       $290.90
    Each
       $290.90
    Supplier Number: 303206