AlphaMop™ Polyester Mop
AlphaMop™ Polyester Mop
Supplier:   Texwipe
AlphaMop™ Polyester Mop
Supplier:  Texwipe
Certificates
AlphaMop™ Polyester Mop
AlphaMop™ Polyester Mop
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Ideal for cleaning walls, floors, and other flat surfaces in critical environments.
AlphaMop™ covers TWTX7026 are pre-wetted with 6% isopropyl alcohol. The case purchase includes two foam pads. Replacement pack TW-TX7118 contains 150 polyester heads and 6 foam pads.
The changeable, laundered polyester head fits over a flat foam swivel pad assembly attached to a fiberglass handle. Replaceable foam pad ensures the polyester head conforms to textured floors and other surfaces while resisting corrosion and abrasion. Lightweight mop maintains ultralow generation of particles and extractables. Bag-within-a-Bag® packaged.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    L×l
    Packed
    Availability
    Price
  • AlphaMop™ with head, pad, and handle
    10 covers and 1 pad/bag; 12 bags/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $323.00
    $323.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $323.00
    Supplier Number: TX7108
Replacement Parts
Informations sur le produit
  • Désignation
    L×l
    Packed
    Availability
    Price
  • AlphaMop™ polyester heads and foam pads
    10 covers and 1 pad/bag; 12 bags/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 150
    Case of 150 - $2,048.50
    $2,048.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 150
       $2,048.50
    Supplier Number: TX7118
  • Pad kit with 10 pads and 4 fasteners, sterile
    10 covers and 1 pad/bag; 12 bags/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 20
    Case of 20 - $136.77
    $136.77
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 20
       $136.77
    Supplier Number: STX7118F
  • Pad kit with 25 pads and 4 clips, non-sterile
    10 covers and 1 pad/bag; 12 bags/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $147.05
    $147.05
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 75
    Case of 75 - $441.15
    $441.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 25
       $147.05
    Case of 75
       $441.15
    Supplier Number: TX7118F
  • Pre-wetted covers and pads
    10 covers and 1 pad/bag; 12 bags/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $293.60
    $293.60
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $1,174.40
    $1,174.40
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 25
       $293.60
    Case of 100
       $1,174.40
    Supplier Number: TX7026
Compatible Mop Covers
Informations sur le produit
  • Désignation
    L×l
    Packed
    Availability
    Price
  • AlphaMop™ polyester replacement covers and pads: STX7118, for use with TX7108 and TX7108A, sterile
    38.1×20.32 cm
    10 covers and 1 pad/bag; 12 bags/case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 120
    Case of 120 - $1,193.10
    $1,193.10
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 120
       $1,193.10
    Supplier Number: STX7118