Sample Thieves (Bacon Bombs), Koehler
Supplier:   Koehler
Sample Thieves (Bacon Bombs), Koehler
Supplier:  Koehler
Certificates
Sample Thieves (Bacon Bombs), Koehler
Sample Thieves (Bacon Bombs), Koehler
13 Options Available Below
Product Details & Documents
Devices obtain samples from any level in storage tanks, tank cars, and drums
A plunger assembly opens to admit the sample when the thief strikes the bottom of the tank or is triggered by a secondary trip line. Plunger locking cam provides a tight closure during transport, except for 2.8cm (11/8") diameter models, which are designed for sampling through narrow pipes and openings.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Matière
    Capacité
    O.D.×L
    Seal Type
    Availability
    Price
  • Acrylic
    118 ml (4 oz.)
    28×337 mm (1⅛×13¼")
    Viton® O-ring
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,193.20
    $2,193.20
    Each
       $2,193.20
    Supplier Number: K27762
  • Acrylic
    237 ml (8 oz.)
    59×258 mm (2⁵⁄₁₆×10⁵⁄₃₂")
    Viton® O-ring
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,448.09
    $2,448.09
    Each
       $2,448.09
    Supplier Number: K27782
  • Acrylic
    473 ml (16 oz.)
    70×306 mm (2¾×12¹⁄₃₂")
    Viton® O-ring
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,113.22
    $3,113.22
    Each
       $3,113.22
    Supplier Number: K27792
  • Plated brass
    118 ml (4 oz.)
    47×246 mm (1⅞×9¹¹⁄₁₆")
    Viton® O-ring
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,193.81
    $2,193.81
    Each
       $2,193.81
    Supplier Number: K27770
  • Plated brass
    118 ml (4 oz.)
    28×337 mm (1⅛×13¼")
    Viton® O-ring
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,720.14
    $1,720.14
    Each
       $1,720.14
    Supplier Number: K27760
  • Plated brass
    237 ml (8 oz.)
    59×258 mm (2⁵⁄₁₆×10⁵⁄₃₂")
    Metal seat
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,550.37
    $3,550.37
    Each
       $3,550.37
    Supplier Number: K27785
  • Plated brass
    473 ml (16 oz.)
    70×306 mm (2¾×12¹⁄₃₂")
    Metal seat
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,577.40
    $3,577.40
    Each
       $3,577.40
    Supplier Number: K27795
  • Plexiglass
    118 ml (4 oz.)
    40.1×246 mm (1⅝×9¹¹⁄₁₆")
    Buna-N O-ring
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,371.80
    $2,371.80
    Each
       $2,371.80
    Supplier Number: K27772
  • Stainless steel
    118 ml (4 oz.)
    47×246 mm (1⅞×9¹¹⁄₁₆")
    Viton® O-ring
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,153.64
    $3,153.64
    Each
       $3,153.64
    Supplier Number: K27771
  • Stainless steel
    118 ml (4 oz.)
    28×337 mm (1⅛×13¼")
    Viton® O-ring
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,550.37
    $3,550.37
    Each
       $3,550.37
    Supplier Number: K27761
  • Stainless steel
    237 ml (8 oz.)
    59×258 mm (2⁵⁄₁₆×10⁵⁄₃₂")
    Viton® O-ring
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $5,605.95
    $5,605.95
    Each
       $5,605.95
    Supplier Number: K27781
  • Stainless steel
    473 ml (16 oz.)
    70×306 mm (2¾×12¹⁄₃₂")
    Viton® O-ring
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $4,871.97
    $4,871.97
    Each
       $4,871.97
    Supplier Number: K27791
  • Stainless steel
    946 ml (32 oz.)
    86×385 mm (3⅜×15⁵⁄₃₂")
    Viton® O-ring
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $4,699.00
    $4,699.00
    Each
       $4,699.00
    Supplier Number: K27701