Labels 'Hazard and Handling', Sonoco
Supplier:   Sonoco Thermosafe
Labels 'Hazard and Handling', Sonoco
Supplier:  Sonoco Thermosafe
Certificates
Labels 'Hazard and Handling', Sonoco
Labels 'Hazard and Handling', Sonoco
3 Options Available Below
Product Details & Documents
ShipSafe® DOT/ICAO/IATA Hazard Labels are high quality, identification for hazardous loads.
  • Easy-to-read
  • Highly visible and eye-catching
These labels are low-cost, effective solutions for meeting hazardous materials package labeling regulations. Handling labels easily identify necessary shipping and handling instructions of goods in transit. Handling labels call attention where needed for ideal delivery.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Legend
    Dimensions
    Availability
    Price
  • Hazard labels
    UN3373 Biological Substance
    120.7×102 mm (4.75×4")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 500
    Roll of 500 - $136.00
    $136.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Roll of 500
       $136.00
    Supplier Number: L3900
  • Hazard labels
    Class 2 Flammable Gas
    101.6×102 mm (4×4")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 500
    Roll of 500 - $91.20
    $91.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Roll of 500
       $91.20
    Supplier Number: L464
  • Hazard labels
    Class 9 Dry Ice
    152.4×152.4 mm (6×6")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 500
    Roll of 500 - $364.00
    $364.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Roll of 500
       $364.00
    Supplier Number: L500