YC-1, Calbiochem®
YC-1, Calbiochem®
5 mg
Catalog # CA80055-022
Supplier:   MilliporeSigma
Supplier #:  688100-5MG
YC-1, Calbiochem®
Catalog # CA80055-022
Supplier:  MilliporeSigma
CAS Number:  170632-47-0
YC-1, Calbiochem®
5 mg
CAS Number:  170632-47-0
Price
$519.88
Log in pour la disponibilité
Each (5mg)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
A nitric oxide-independent, superoxide-sensitive activator of soluble guanylyl cyclase
Inhibits platelet adhesion to collagen and acts as an antithrombotic agent.
Synonymes:  (5-(1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)furan-2-yl)methanol, Lificiguat
  • CAS Number:170632-47-0
  • Formule:C₁₉H₁₆N₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD06407798
  • Molecular Weight:304.349 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    5 mg