Baicaleine, Calbiochem®
Baicaleine, Calbiochem®
10 mg
Catalog # CA80050-384
Supplier:   MilliporeSigma
Supplier #:  196322-10MG
Baicaleine, Calbiochem®
Catalog # CA80050-384
Supplier:  MilliporeSigma
CAS Number:  491-67-8
Baicaleine, Calbiochem®
10 mg
CAS Number:  491-67-8
Price
511,42 $
Log in pour la disponibilité
Each (10mg)
Minimum order quantity is 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Flavone that inhibits the activity of 12-lipoxygenase (IC50=120nM) and reverse transcriptase
Reduces leukotriene biosynthesis and inhibits the release of lysosomal enzymes. Also inhibits cellular Ca2+ uptake and mobilization, and adjuvant-induced arthritis. Inhibits microsomal lipid peroxidation by forming an iron-baicalein complex. Inhibits topoisomerase II and induces cell death in hepatocellular carcinoma cell lines. Potentiates contractile responses to nerve stimulation. Binds to microsomal membranes and inhibits lipid peroxidation. Inhibits protein tyrosine kinase and PMA-stimulated protein kinase C.
Synonymes:  5,6,7-Trihydroxyflavone
  • CAS Number:491-67-8
  • Formule:C₁₅H₁₀O₅
  • Numéro MDL:MFCD00017459
  • Molecular Weight:270.24 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    10 mg