Hydroxyurée, Sigma-Aldrich®
Hydroxyurée, Sigma-Aldrich®
5 g
Catalog # CA80056-742
Supplier:   MilliporeSigma
Supplier #:  400046-5GM
Hydroxyurée, Sigma-Aldrich®
Catalog # CA80056-742
Supplier:  MilliporeSigma
CAS Number:  127-07-1
Hydroxyurée, Sigma-Aldrich®
5 g
CAS Number:  127-07-1
Price
381,69 $
Log in pour la disponibilité
Each (5g)
Minimum order quantity is 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Antineoplastic agent
Blocks DNA replication by inhibiting ribonucleotide reductase. Induces apoptosis in chronic myelogenous leukemia lymphocytes.
Synonymes:  Hydroxycarbamide
  • CAS Number:127-07-1
  • Formule:CH₄N₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00007943
  • Molecular Weight:76.05 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    5 g