Synthware Flasks, Erlenmeyer, Threaded, Microscale, Kemtech America | Avantor
Synthware Flasks, Erlenmeyer, Threaded, Microscale, Kemtech America
Supplier:   Kemtech America
Synthware Flasks, Erlenmeyer, Threaded, Microscale, Kemtech America
Supplier:  Kemtech America
Certificates
Synthware Flasks, Erlenmeyer, Threaded, Microscale, Kemtech America
Synthware Flasks, Erlenmeyer, Threaded, Microscale, Kemtech America
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Erlenmeyer threaded flask for microscale applications.
  • Heavy wall borosilicate construction
  • Threaded upper joint
  • Open cap included
Supplied with a nylon compression cap, Viton® O-ring, and PTFE-lined silicone septum.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    ST Joint No.
    Availability
    Price
  • 5 ml
    14/10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $35.60
    $35.60
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $35.60
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F501005
  • 10 ml
    14/10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $44.61
    $44.61
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $44.61
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F501010
  • 25 ml
    14/10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $39.26
    $39.26
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $39.26
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F501025
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    I.D.×W
    O-Ring Size
    Availability
    Price
  • Viton® O-Ring, 14/10 threaded joints
    Viton® O-Ring, 14/10 threaded joints
    60004-998
    014
    Log in pour la disponibilité
    Each - $5.61
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Material
    Cap Size
    Availability
    Price
  • Nylon cap
    Nylon cap
    60005-054
    Nylon
    20 mm
    Log in pour la disponibilité
    Each - $4.65