Synthware Flask, Pear-Shaped, Threaded, Microscale, Kemtech America
Supplier:   Kemtech America
Synthware Flask, Pear-Shaped, Threaded, Microscale, Kemtech America
Supplier:  Kemtech America
Certificates
Synthware Flask, Pear-Shaped, Threaded, Microscale, Kemtech America
Synthware Flask, Pear-Shaped, Threaded, Microscale, Kemtech America
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Pear-shaped threaded flask for microscale applications.
  • Heavy wall borosilicate construction
  • Threaded joint
  • Compression cap included
Supplied with a nylon compression cap, Viton® O-ring, and PTFE-lined silicone septum.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    ST Joint Size
    Availability
    Price
  • 5 ml
    14/10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $47.46
    $47.46
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $47.46
    Supplier Number: F321005
  • 10 ml
    14/10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $48.02
    $48.02
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $48.02
    Supplier Number: F321010
  • 25 ml
    14/10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $48.02
    $48.02
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $48.02
    Supplier Number: F321025
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Material
    Cap Size
    Availability
    Price
  • Nylon cap
    Nylon cap
    60005-054
    Nylon
    20 mm
    Log in pour la disponibilité
    Each - $4.65
Informations sur le produit
  • Catalog #
    I.D.×W
    O-Ring Size
    Availability
    Price
  • Viton® O-Ring, 14/10 threaded joints
    Viton® O-Ring, 14/10 threaded joints
    60004-998
    014
    Log in pour la disponibilité
    Each - $5.61