ContactUsLinkComponent
Ultra IBD 3 µm and 5 µm Columns, Restek
 :  Restek
undefined
Ultra IBD 3 µm and 5 µm Columns, Restek
 :  Restek
  • Catalog No:
  • 89047-786
  • 89047-798
  • 89047-794
  • 89047-790
  • 89047-834
  • 89047-810
  • 89047-858
  • 89047-850
  • 89047-854
  • 89047-802
  • 89047-806
  • 89047-822
  • 89047-814
  • 89047-862
  • 89047-818
  • 89047-826
  • 89047-842
  • 89047-838
  • 89047-830
  • 89047-846
  • Description:
  • Ultra IBD Columns
  • Ultra IBD Columns
  • Ultra IBD Columns
  • Ultra IBD Columns
  • Ultra IBD Columns
  • Ultra IBD Columns
  • Ultra IBD Columns
  • Ultra IBD Columns
  • Ultra IBD Columns
  • Ultra IBD Columns
  • Ultra IBD Columns
  • Ultra IBD Columns
  • Ultra IBD Columns
  • Ultra IBD Columns
  • Ultra IBD Columns
  • Ultra IBD Columns
  • Ultra IBD Columns
  • Ultra IBD Columns
  • Ultra IBD Columns
  • Ultra IBD Columns
  • Carbon load:
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • pH range:
  • 2.5 to 7.5
  • 2.5 to 7.5
  • 2.5 to 7.5
  • 2.5 to 7.5
  • 2.5 to 7.5
  • 2.5 to 7.5
  • 2.5 to 7.5
  • 2.5 to 7.5
  • 2.5 to 7.5
  • 2.5 to 7.5
  • 2.5 to 7.5
  • 2.5 to 7.5
  • 2.5 to 7.5
  • 2.5 to 7.5
  • 2.5 to 7.5
  • 2.5 to 7.5
  • 2.5 to 7.5
  • 2.5 to 7.5
  • 2.5 to 7.5
  • 2.5 to 7.5
  • Temperature limit:
  • 80°C (176°F)
  • 80°C (176°F)
  • 80°C (176°F)
  • 80°C (176°F)
  • 80°C (176°F)
  • 80°C (176°F)
  • 80°C (176°F)
  • 80°C (176°F)
  • 80°C (176°F)
  • 80°C (176°F)
  • 80°C (176°F)
  • 80°C (176°F)
  • 80°C (176°F)
  • 80°C (176°F)
  • 80°C (176°F)
  • 80°C (176°F)
  • 80°C (176°F)
  • 80°C (176°F)
  • 80°C (176°F)
  • 80°C (176°F)
Frequently Bought Together