Compresstome® Agarose tablets
Compresstome® Agarose tablets
Compresstome® Agarose tablets
Certificates
Compresstome® Agarose tablets
Compresstome® Agarose tablets
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Agarose tablets, each 0.5 mg, for easy use in specimen preparations for Compresstome® tissue samples.
  • Tablets are available in packs of 10, 20, 50, or 100
Agarose is used for fresh or fixed samples to section using a Compresstome® rotary microtome.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Compresstome® Agarose tablets
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - 66,29 $
    66,29 $
    Pack of 10
       66,29 $
    Supplier Number: VFAGTVM10CANAL
  • Compresstome® Agarose tablets
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - 126,75 $
    126,75 $
    Pack of 20
       126,75 $
    Supplier Number: VFAGTVM20CANAL
  • Compresstome® Agarose tablets
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - 292,94 $
    292,94 $
    Pack of 50
       292,94 $
    Supplier Number: VFAGTVM50CANAL
  • Compresstome® Agarose tablets
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - 544,03 $
    544,03 $
    Pack of 100
       544,03 $
    Supplier Number: VFAGT100CANAL