Sulfure d'ammonium USP Test Solution (TS) | Avantor
Sulfure d'ammonium USP Test Solution (TS)
Glass bottle, 120 ml
Catalog # RCR0694600120C
Corrosif
Oxydante
Toxique
Supplier:   Ricca Chemical
Fournisseur #:  R0694600-120C
Sulfure d'ammonium USP Test Solution (TS)
Catalog # RCR0694600120C
Supplier:  Ricca Chemical
CAS Number:  12135-76-1
Sulfure d'ammonium USP Test Solution (TS)
Sulfure d'ammonium USP Test Solution (TS)
Glass bottle, 120 ml
CAS Number:  12135-76-1
Price
$326.41
Log in pour la disponibilité
Each(1/Itm/Bx)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
  • CAS Number:12135-76-1
  • Formule:H₈N₂S
  • Numéro MDL:MFCD00010892
  • Molecular Weight:68.14 g/mol
  • MARC:8 (6.1,3),II
  •  :Density: 0.99 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • ONU:2683
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Yellow liquid
  • Suitability for Use:
    No turbidity with Magnesium Sulfate TS
  • Residue after Ignition:
    max 0.05 %
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Taille:
    120 ml