Synthware Vacuum Traps with Spherical Joints | Avantor
Synthware Vacuum Traps with Spherical Joints
Supplier:   Kemtech America
Synthware Vacuum Traps with Spherical Joints
Supplier:  Kemtech America
Certificates
Synthware Vacuum Traps with Spherical Joints
Synthware Vacuum Traps with Spherical Joints
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Traps feature 35/20 spherical joints for added flexibility.
  • Heavy Wall Borosilicate Construction
  • 35/20 Spherical Joint
  • Adapters sold Separately
The trap body has a 50 mm ext. Ø and is 360 mm in length. Each of the three adapters features a 16 mm ext. Ø outlet. The three adapters and 35/20 stainless steel pinch clamps must be ordered separately.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Bottom adapter, 16 mm ext.ø outlet
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $63.05
    $63.05
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $63.05
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: V175039
  • Middle/pump adapter
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $66.70
    $66.70
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $66.70
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: V175038
  • Top adapter
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $73.31
    $73.31
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $73.31
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: V175037
  • Vacuum trap body
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $288.33
    $288.33
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $288.33
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: V175036
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Replacement 2 mm PTFE Plug
    Replacement 2 mm PTFE Plug
    60005-114
    Log in pour la disponibilité
    Each - $33.83
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • PTFE plug, 4 mm
    PTFE plug, 4 mm
    60005-116
    Log in pour la disponibilité
    Each - $56.63
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Clamps for 35/20 spherical joints
    Clamps for 35/20 spherical joints
    60004-978
    Log in pour la disponibilité
    Each - $52.15