Rtx®-1301 GC Columns, Restek
À propos de cet article
General-purpose columns designed for use with residual solvents, alcohols, oxygenates, and volatile organic compounds.
- Low bleed
- Longer column lifetime
- Increased inertness
- General-purpose columns
The cyanosilicone-bonded stationary phase offers low bleeds, long lifetimes, and increased inertness.
Phase composition: 6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl polysiloxane.
Polymer is fully characterized to ensure long-term reproducibility, column-to-column consistency, and low bleed even with sensitive detectors such as ECDs and MSDs. Equivalent to USP G43 phase.
29 Options Available Below
Product Details & Documents
General-purpose columns designed for use with residual solvents, alcohols, oxygenates, and volatile organic compounds.
- Low bleed
- Longer column lifetime
- Increased inertness
- General-purpose columns
The cyanosilicone-bonded stationary phase offers low bleeds, long lifetimes, and increased inertness.
Phase composition: 6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl polysiloxane.
Polymer is fully characterized to ensure long-term reproducibility, column-to-column consistency, and low bleed even with sensitive detectors such as ECDs and MSDs. Equivalent to USP G43 phase.
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationType de colonneÉpaisseur du filmØ int.LongueurAvailabilityPrice
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire0.25 µm0.25 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 1 286,32 $1 286,32 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach1 286,32 $Supplier Number: 16023
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire1.00 µm0.53 mm15 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 1 092,23 $1 092,23 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach1 092,23 $Supplier Number: 16052
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire1.00 µm0.25 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 1 783,64 $1 783,64 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach1 783,64 $Supplier Number: 16053
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire1.50 µm0.32 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 1 368,60 $1 368,60 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach1 368,60 $Supplier Number: 16069
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire1.50 µm0.32 mm60 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 2 429,84 $2 429,84 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach2 429,84 $Supplier Number: 16072
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire1.50 µm0.32 mm105 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 3 021,10 $3 021,10 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach3 021,10 $Supplier Number: 16075
- Supplier Number: 16021
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire0.25 µm0.32 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 1 368,60 $1 368,60 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach1 368,60 $Supplier Number: 16024
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire0.50 µm0.53 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 1 537,03 $1 537,03 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach1 537,03 $Supplier Number: 16040
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire1.00 µm0.25 mm60 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 2 241,86 $2 241,86 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach2 241,86 $Supplier Number: 16056
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire1.00 µm0.53 mm60 mDiscontinued-Supplier Number: 16058
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire1.50 µm0.53 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 1 537,03 $1 537,03 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach1 537,03 $Supplier Number: 16070
- Supplier Number: 16020
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire0.25 µm0.25 mm60 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 2 241,86 $2 241,86 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach2 241,86 $Supplier Number: 16026
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire0.50 µm0.25 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 1 286,32 $1 286,32 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach1 286,32 $Supplier Number: 16038
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire0.50 µm0.32 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 1 368,60 $1 368,60 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach1 368,60 $Supplier Number: 16039
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire1.00 µm0.32 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 1 368,60 $1 368,60 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach1 368,60 $Supplier Number: 16054
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire1.00 µm0.32 mm60 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 2 429,84 $2 429,84 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach2 429,84 $Supplier Number: 16057
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire3.00 µm0.53 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 2 131,50 $2 131,50 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach2 131,50 $Supplier Number: 16085
- Rtx-1301 GC Column with 5 m Integra-Guard™ columnCapillaire3.00 µm0.53 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 2 441,05 $2 441,05 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach2 441,05 $Supplier Number: 16085-126
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire3.00 µm0.53 mm60 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 2 506,19 $2 506,19 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach2 506,19 $Supplier Number: 16088
- Supplier Number: 16091
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire1.00 µm0.53 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 1 537,03 $1 537,03 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach1 537,03 $Supplier Number: 16055
- Supplier Number: 16066
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire3.00 µm0.53 mm75 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 2 933,05 $2 933,05 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach2 933,05 $Supplier Number: 16076
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire0.25 µm0.53 mm30 mDiscontinued-Supplier Number: 16025
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire1.40 µm0.25 mm60 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 2 863,64 $2 863,64 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach2 863,64 $Supplier Number: 16016
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire1.80 µm0.32 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 1 745,04 $1 745,04 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach1 745,04 $Supplier Number: 16092
- Rtx-1301 GC Column for (G43) 5" HP6850 CageCapillaire3.00 µm0.53 mm75 mDiscontinued-Supplier Number: -
- Rtx-1301 GC Column for HP6850Capillaire1.80 µm0.32 mm30 mDiscontinued-Supplier Number: -
- Rtx-1301 GC Column (G43), pack of 6Capillaire3.00 µm0.53 mm30 mLog in pour la disponibilitéEach6 940,55 $Supplier Number: 16085-600
- Rtx-1301 GC Column (G43)Capillaire3.00 µm0.53 mm15 mDiscontinued-Supplier Number: -
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire0.50 µm0.53 mm50 mDiscontinued-Supplier Number: 16043
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire3.00 µm0.53 mm50 mDiscontinued-Supplier Number: -
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire1.80 µm0.32 mm60 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 2 429,84 $2 429,84 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach2 429,84 $Supplier Number: 16093
- Rtx-1301 GC ColumnCapillaire3.00 µm0.53 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - 1 790,08 $1 790,08 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach1 790,08 $Supplier Number: 16085-129