Rtx®-5 GC Columns, Restek
À propos de cet article
A low-polarity general-purpose column for the analysis of pesticides, PCBs, aromatic hydrocarbons, drugs, and essential oils.
- Extremely low bleed
- Low-polarity column
- Internal dimensions and film thickness vary between models
Equivalent to USP G27, G36 phases. All residual catalysts and low molecular weight fragments are removed from the Rtx®-5 polymer, providing a tight mono-modal distribution and extremely low bleed. Phase composition: Crossbond® 5% diphenyl, 95% dimethylpolysiloxane.
52 Options Available Below
Product Details & Documents
A low-polarity general-purpose column for the analysis of pesticides, PCBs, aromatic hydrocarbons, drugs, and essential oils.
- Extremely low bleed
- Low-polarity column
- Internal dimensions and film thickness vary between models
Equivalent to USP G27, G36 phases. All residual catalysts and low molecular weight fragments are removed from the Rtx®-5 polymer, providing a tight mono-modal distribution and extremely low bleed. Phase composition: Crossbond® 5% diphenyl, 95% dimethylpolysiloxane.
Specifications for Product Family
Spécifications
- Catalog No:
- RK10227
- RK10228
- RK10240
- RK10205
- RK10209
- RK10210
- RK10211
- RK10220
- RK10222
- RK10224
- RK10226
- RK10236
- RK10238
- RK40201
- RK40203
- RK10206
- RK10208
- RK10225
- RK10229
- RK10235
- RK10237
- RK10239
- RK10241
- RK10242
- RK10221
- RK10223-600
- RK10243
- RK10244
- RK10207
- 10058-082
- 10058-084
- 10058-098
- 10058-100
- 10059-534
- 10059-916
- 10059-918
- 10059-920
- 10059-922
- 10059-924
- 10059-926
- 10803-458
- 10848-746
- 10849-184
- 10849-196
- 10849-198
- 10849-200
- 10849-214
- 10849-224
- 10849-666
- 10849-860
- 10850-296
- 10850-298
- 10850-300
- 10850-302
- 10850-304
- 10850-306
- 10850-312
- 10850-314
- 10850-576
- 10850-596
- 10850-600
- 10850-618
- 10850-620
- 10850-622
- 10850-792
- 10850-796
- 10850-826
- 10850-828
- 10850-842
- 10852-084
- 75849-944
- Temperature limit:
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
- –60...350 °C
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationType de colonneÉpaisseur du filmØ int.LongueurAvailabilityPrice
- Rtx-5Capillaire0.25 µm0.32 mm60 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $3,027.26$3,027.26Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$3,027.26Supplier Number: 10227Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10227Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.25 µm0.53 mm60 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $2,523.78$2,523.78Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$2,523.78Supplier Number: 10228Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10228Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.50 µm0.53 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,546.73$1,546.73Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,546.73Supplier Number: 10240Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10240Temperature limit–60...350 °C - Supplier Number: 10205Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10205Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.10 µm0.32 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,403.85$1,403.85Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,403.85Supplier Number: 10209Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10209Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.10 µm0.53 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,546.73$1,546.73Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,546.73Supplier Number: 10210Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10210Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.10 µm0.25 mm60 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $2,253.57$2,253.57Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$2,253.57Supplier Number: 10211Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10211Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.25 µm0.25 mm15 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,052.91$1,052.91Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,052.91Supplier Number: 10220Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10220Temperature limit–60...350 °C - Supplier Number: 10222Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10222Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.25 µm0.32 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,919.10$1,919.10Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,919.10Supplier Number: 10224Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10224Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.25 µm0.25 mm60 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $2,253.57$2,253.57Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$2,253.57Supplier Number: 10226Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10226Temperature limit–60...350 °C - Supplier Number: 10236Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10236Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.50 µm0.25 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,800.99$1,800.99Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,800.99Supplier Number: 10238Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10238Temperature limit–60...350 °C - Supplier Number: 40201Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK40201Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.20 µm0.18 mm40 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $2,521.90$2,521.90Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$2,521.90Supplier Number: 40203Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK40203Temperature limit–60...350 °C - Supplier Number: 10206Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10206Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.10 µm0.25 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,321.61$1,321.61Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,321.61Supplier Number: 10208Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10208Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.25 µm0.53 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,546.73$1,546.73Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,546.73Supplier Number: 10225Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10225Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.25 µm0.25 mm105 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $2,600.09$2,600.09Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$2,600.09Supplier Number: 10229Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10229Temperature limit–60...350 °C - Supplier Number: 10235Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10235Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.50 µm0.53 mm15 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,083.86$1,083.86Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,083.86Supplier Number: 10237Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10237Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.50 µm0.32 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,919.13$1,919.13Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,919.13Supplier Number: 10239Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10239Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.05 µm0.25 mm60 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $2,253.57$2,253.57Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$2,253.57Supplier Number: 10241Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10241Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.05 µm0.32 mm60 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $2,984.01$2,984.01Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$2,984.01Supplier Number: 10242Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10242Temperature limit–60...350 °C - Supplier Number: 10221Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10221Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.25 µm0.25 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 6Pack of 6 - $5,654.90$5,654.90Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 6$5,654.90Supplier Number: 10223-600Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10223-600Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.05 µm0.53 mm60 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $2,523.78$2,523.78Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$2,523.78Supplier Number: 10243Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10243Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.05 µm0.25 mm105 mDiscontinued-Supplier Number: -Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10244Temperature limit–60...350 °C - Supplier Number: 10207Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.RK10207Temperature limit–60...350 °C - Supplier Number: 40210Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10058-082Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.40 µm0.18 mm20 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,358.06$1,358.06Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,358.06Supplier Number: 40211Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10058-084Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.10 µm0.10 mm10 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,162.98$1,162.98Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,162.98Supplier Number: 41201Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10058-098Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.10 µm0.10 mm20 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,415.59$1,415.59Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,415.59Supplier Number: 41202Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10058-100Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.40 µm0.10 mm20 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,415.59$1,415.59Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,415.59Supplier Number: 41204Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10059-534Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5 Agilent 6850 configurationCapillaire0.25 µm0.32 mm15 mDiscontinued-Supplier Number: -Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10059-916Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5 Agilent 6850 configurationCapillaire0.25 µm0.25 mm30 mDiscontinued-Supplier Number: -Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10059-918Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5 Agilent 6850 configurationCapillaire0.25 µm0.32 mm30 mDiscontinued-Supplier Number: -Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10059-920Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.25 µm0.25 mm50 mDiscontinued-Supplier Number: -Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10059-922Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.25 µm0.32 mm50 mDiscontinued-Supplier Number: -Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10059-924Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.50 µm0.32 mm10 mDiscontinued-Supplier Number: -Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10059-926Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.50 µm0.25 mm25 mDiscontinued-Supplier Number: -Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10803-458Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.25 µm0.32 mm30 mDiscontinued-Supplier Number: -Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10848-746Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.25 µm0.32 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,574.48$1,574.48Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,574.48Supplier Number: 10224-125Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10849-184Temperature limit - Rtx-5 Coil with 10 m guard columnCapillaire0.25 µm0.25 mm15 mLog in pour la disponibilitéEach$979.46Supplier Number: 10220-127Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10849-196Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.25 µm0.25 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,514.02$1,514.02Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,514.02Supplier Number: 10223-127Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10849-198Temperature limit - Rtx-5 with 10 m guard columnCapillaire0.25 µm0.32 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,615.79$1,615.79Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,615.79Supplier Number: 10224-128Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10849-200Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5 with 5 m guard columnCapillaire0.25 µm0.25 mm30 mDiscontinued-Supplier Number: -Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10849-214Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5 Agilent 6850 configuration with 5 m guard columnCapillaire0.25 µm0.25 mm30 mDiscontinued-Supplier Number: -Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10849-224Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5 Agilent 6850 configurationCapillaire0.50 µm0.25 mm30 mDiscontinued-Supplier Number: -Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10849-666Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.25 µm0.25 mm15 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $3,312.89$3,312.89Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$3,312.89Supplier Number: 10220-600Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10849-860Temperature limit–60...350 °C - Supplier Number: 10220-124Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10850-296Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5 with 5 m guard columnCapillaire0.25 µm0.25 mm15 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,020.47$1,020.47Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,020.47Supplier Number: 10221-125Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10850-298Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5 with 5 m guard columnCapillaire0.25 µm0.53 mm15 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,081.19$1,081.19Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,081.19Supplier Number: 10222-126Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10850-300Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.25 µm0.25 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,472.72$1,472.72Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,472.72Supplier Number: 10223-124Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10850-302Temperature limit - Rtx-5 with 5 m guard columnCapillaire0.25 µm0.53 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,758.62$1,758.62Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,758.62Supplier Number: 10225-126Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10850-304Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.25 µm0.32 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $2,631.91$2,631.91Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$2,631.91Supplier Number: 10227-125Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10850-306Temperature limit - Rtx-5 with 5 m guard columnCapillaire0.50 µm0.25 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,818.72$1,818.72Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,818.72Supplier Number: 10238-124Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10850-312Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5 with 5 m guard columnCapillaire0.50 µm0.32 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,574.48$1,574.48Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,574.48Supplier Number: 10239-125Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10850-314Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5 Agilent 6850 configurationCapillaire0.20 µm0.18 mm10 mDiscontinued-Supplier Number: -Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10850-576Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.10 µm0.32 mm10 mDiscontinued-Supplier Number: -Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10850-596Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5 Agilent 6850 configurationCapillaire0.50 µm0.32 mm30 mDiscontinued-Supplier Number: -Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10850-600Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5 with 10 m guard columnCapillaire0.25 µm0.53 mm15 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,122.49$1,122.49Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,122.49Supplier Number: 10222-129Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10850-618Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5 with 10 m guard columnCapillaire0.25 µm0.25 mm60 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $2,475.27$2,475.27Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$2,475.27Supplier Number: 10226-127Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10850-620Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5 with 10 m guard columnCapillaire0.50 µm0.53 mm30 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,799.92$1,799.92Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,799.92Supplier Number: 10240-129Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10850-622Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.50 µm0.32 mm25 mDiscontinued-Supplier Number: -Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10850-792Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.50 µm0.53 mm50 mDiscontinued-Supplier Number: -Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10850-796Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.20 µm0.18 mm20 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,094.46$1,094.46Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,094.46Supplier Number: 40202Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10850-826Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.40 µm0.18 mm40 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $2,032.29$2,032.29Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$2,032.29Supplier Number: 40212Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10850-828Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.50 µm0.32 mm50 mDiscontinued-Supplier Number: -Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10850-842Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5Capillaire0.50 µm0.25 mm15 mLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 6Pack of 6 - $3,312.89$3,312.89Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 6$3,312.89Supplier Number: 10235-600Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10852-084Temperature limit–60...350 °C - Rtx-5 Agilent 6850 configurationCapillaire0.10 µm0.32 mm15 mDiscontinued-Supplier Number: -Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.75849-944Temperature limit–60...350 °C