Synthware Modified Schlenk Tube Flasks | Avantor
Synthware Modified Schlenk Tube Flasks
Supplier:   Kemtech America
Synthware Modified Schlenk Tube Flasks
Supplier:  Kemtech America
Certificates
Synthware Modified Schlenk Tube Flasks
Synthware Modified Schlenk Tube Flasks
37 Options Available Below
Product Details & Documents
Flasks are available with a choice of either 2 mm glass stopcock, 2 mm PTFE stopcock, or 0 to 4 mm high vacuum valve.
  • Heavy wall borosilicate construction
  • Ground glass joint
  • 3 stopper options
Our modified schlenk tube are available with Hi-Vacuum Valves, glass, or Teflon® stopcocks.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Désignation
    ST Joint Size
    Availability
    Price
  • 10 ml
    Flasks with 2 mm PTFE stopcock
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $200.93
    $200.93
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $200.93
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F901410
  • 25 ml
    Flasks with 2 mm PTFE stopcock
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $214.30
    $214.30
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $214.30
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F901425
  • 50 ml
    Flasks with 2 mm PTFE stopcock
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $189.05
    $189.05
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $189.05
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F901450
  • 50 ml
    Flasks with 2 mm PTFE stopcock
    19/22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $189.71
    $189.71
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $189.71
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F901950
  • 50 ml
    Flasks with 2 mm PTFE stopcock
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $192.84
    $192.84
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $192.84
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F902450
  • 100 ml
    Flasks with 2 mm PTFE stopcock
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $191.68
    $191.68
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $191.68
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F901100
  • 100 ml
    Flasks with 2 mm PTFE stopcock
    19/22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $177.41
    $177.41
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $177.41
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F909100
  • 100 ml
    Flasks with 2 mm PTFE stopcock
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $211.67
    $211.67
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $211.67
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F904100
  • 200 ml
    Flasks with 2 mm PTFE stopcock
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $192.28
    $192.28
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $192.28
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F901200
  • 200 ml
    Flasks with 2 mm PTFE stopcock
    19/22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $199.65
    $199.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $199.65
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F909200
  • 200 ml
    Flasks with 2 mm PTFE stopcock
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $234.59
    $234.59
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $234.59
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F904200
  • 500 ml
    Flasks with 2 mm PTFE stopcock
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $234.64
    $234.64
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $234.64
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F904500
  • 1000 ml
    Flasks with 2 mm PTFE stopcock
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $230.80
    $230.80
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $230.80
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F904000
  • 10 ml
    Flasks with 2 mm glass stopcock
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $158.16
    $158.16
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $158.16
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F901410G
  • 25 ml
    Flasks with 2 mm glass stopcock
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $167.09
    $167.09
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $167.09
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F901425G
  • 50 ml
    Flasks with 2 mm glass stopcock
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $212.88
    $212.88
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $212.88
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F901450G
  • 50 ml
    Flasks with 2 mm glass stopcock
    19/22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $179.14
    $179.14
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $179.14
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F901950G
  • 50 ml
    Flasks with 2 mm glass stopcock
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $180.51
    $180.51
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $180.51
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F902450G
  • 100 ml
    Flasks with 2 mm glass stopcock
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $180.99
    $180.99
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $180.99
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F901100G
  • 100 ml
    Flasks with 2 mm glass stopcock
    19/22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $167.98
    $167.98
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $167.98
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F909100G
  • 100 ml
    Flasks with 2 mm glass stopcock
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $200.66
    $200.66
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $200.66
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F904100G
  • 200 ml
    Flasks with 2 mm glass stopcock
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $208.56
    $208.56
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $208.56
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F901200G
  • 200 ml
    Flasks with 2 mm glass stopcock
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $223.12
    $223.12
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $223.12
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F904200G
  • 500 ml
    Flasks with 2 mm glass stopcock
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $226.32
    $226.32
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $226.32
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F904500G
  • 1000 ml
    Flasks with 2 mm glass stopcock
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $260.70
    $260.70
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $260.70
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F904000G
  • 25 ml
    Flasks with 0 - 4 mm high vacuum valve
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $182.98
    $182.98
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $182.98
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F901425H
  • 50 ml
    Flasks with 0 - 4 mm high vacuum valve
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $187.36
    $187.36
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $187.36
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F901450H
  • 50 ml
    Flasks with 0 - 4 mm high vacuum valve
    19/22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $191.28
    $191.28
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $191.28
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F901950H
  • 50 ml
    Flasks with 0 - 4 mm high vacuum valve
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $193.50
    $193.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $193.50
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F902450H
  • 100 ml
    Flasks with 0 - 4 mm high vacuum valve
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $195.79
    $195.79
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $195.79
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F901100H
  • 100 ml
    Flasks with 0 - 4 mm high vacuum valve
    19/22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $178.98
    $178.98
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $178.98
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F909100H
  • 100 ml
    Flasks with 0 - 4 mm high vacuum valve
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $181.43
    $181.43
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $181.43
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F904100H
  • 200 ml
    Flasks with 0 - 4 mm high vacuum valve
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $193.20
    $193.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $193.20
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F901200H
  • 200 ml
    Flasks with 0 - 4 mm high vacuum valve
    19/22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $193.17
    $193.17
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $193.17
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F909200H
  • 200 ml
    Flasks with 0 - 4 mm high vacuum valve
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $223.41
    $223.41
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $223.41
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F904200H
  • 500 ml
    Flasks with 0 - 4 mm high vacuum valve
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $229.61
    $229.61
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $229.61
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F904500H
  • 1000 ml
    Flasks with 0 - 4 mm high vacuum valve
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $260.00
    $260.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $260.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: F904000H
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Replacement 2 mm glass plug
    Replacement 2 mm glass plug
    60005-162
    Log in pour la disponibilité
    Each - $27.41
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Replacement 2 mm PTFE Plug
    Replacement 2 mm PTFE Plug
    60005-114
    Log in pour la disponibilité
    Each - $33.83
Informations sur le produit
  • Catalog #
    I.D.×W
    O-Ring Size
    Availability
    Price
  • Viton® O-Ring
    Viton® O-Ring
    60004-994
    6.07×1.78 mm
    010
    Log in pour la disponibilité
    Each - $2.67
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Replacement Sstainless steel retention for glass stopcock, 2 mm (12/30 ST joint size)
    Replacement Sstainless steel retention for glass stopcock, 2 mm (12/30 ST joint size)
    60005-186
    Log in pour la disponibilité
    Each - $5.81