Thermal Transfer Printer Label
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Direct thermal label roll with multipart labels.
- Suitable for applications not requiring a long shelf life
- No ink, toner, or ribbon required
- Sensor bar included
Spécifications
- Désignation:Thermal transfer label roll
- Hauteur:1.93"
- Width:2.0"
- Diameter:0.75"