Vee Gee Filtering Flasks
Supplier:   Heathrow Scientific
Vee Gee Filtering Flasks
Certificates
Vee Gee Filtering Flasks
Vee Gee Filtering Flasks
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Filtering flasks are constructed of heavy wall borosilicate glass in order to withstand high vacuum applications.
  • Made of premium borosilicate glass
  • Heavy-duty rims to reduce chipping
  • Permanent white graduations
  • Large marking square for labeling
  • Port for tubulation has an outside diameter of 10 mm
  • Accepts a No. 8 rubber stopper (Not included)
Used in conjunction with vacuum filter systems, these filtering flasks feature heavy-duty rims to reduce chipping. The flasks also feature permanent white graduations and a large marking square for labeling. All flasks are sold individually.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Matière
    O.D.×H
    Availability
    Price
  • 300 ml
    Borosilicate glass
    3.4×5.5"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $51.59
    $51.59
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $619.13
    $619.13
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $51.59
    Pack of 12
       $619.13
    Supplier Number: 1780T-300
  • 500 ml
    Borosilicate glass
    4.1×6.7"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $59.37
    $59.37
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $712.41
    $712.41
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $59.37
    Pack of 12
       $712.41
    Supplier Number: 1780T-500
  • 1000 ml
    Borosilicate glass
    5.2×8.7"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $79.89
    $79.89
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 8
    Pack of 8 - $639.14
    $639.14
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $79.89
    Pack of 8
       $639.14
    Supplier Number: 1780T-1000
  • 2000 ml
    Borosilicate glass
    6.5×10.6"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $123.91
    $123.91
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 4
    Pack of 4 - $495.66
    $495.66
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $123.91
    Pack of 4
       $495.66
    Supplier Number: 1780T-2000