Vee Gee Filter Holder Components | Avantor
Vee Gee Filter Holder Components
Supplier:   Heathrow Scientific
Vee Gee Filter Holder Components
Certificates
Vee Gee Filter Holder Components
Vee Gee Filter Holder Components
8 Options Available Below
Product Details & Documents
Available with fritted glass support base for general and biological applications, or with removable stainless steel screen support base and PTFE gasket for ultraclean filtrate or proteinaceous solutions.
  • For use with Vee Gee Filter system kits
All items except the PTFE gasket are autoclavable.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Funnel, 100 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $102.16
    $102.16
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $102.16
    Supplier Number: 6168-47100
  • Funnel, 300 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $106.12
    $106.12
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $106.12
    Supplier Number: 6168-4711
  • Glass support base, for stainless steel screen
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $60.46
    $60.46
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $60.46
    Supplier Number: 6168-4721
  • Glass support base, fritted
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $81.32
    $81.32
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $81.32
    Supplier Number: 6168-4722
  • Stainless steel screen
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $78.60
    $78.60
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $78.60
    Supplier Number: 6168-4731
  • PTFE gaskets
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - $18.43
    $18.43
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 10
       $18.43
    Supplier Number: 6168-4741
  • No. 8 silicone stopper
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $19.66
    $19.66
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $19.66
    Supplier Number: 6168-4751
  • Anodized aluminum clamp
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $51.96
    $51.96
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $51.96
    Supplier Number: 6168-4762