VWR® Jars, PTFE
Supplier:   VWR International
VWR® Jars, PTFE
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Jars, PTFE
VWR® Jars, PTFE
8 Options Available Below
Product Details & Documents
Isostatically molded, pure FDA approved PTFE molded stackable jars have thick wall construction and a smooth internal finish.
  • Chemically resistant and inert
  • Screw-on cap included
Suitable for IPA Method 1311 TCLP.
Caution: Do not use with cap sealed for chemical reactions or digestions. Loosen lid when thermally sterilizing.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Hauteur
    Taille du bouchon
    Availability
    Price
  • 15 ml (0.5 oz.)
    34 mm
    34 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $164.98
    $164.98
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $164.98
  • 30 ml (1 oz.)
    62 mm
    34 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $214.99
    $214.99
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $214.99
  • 60 ml (2 oz.)
    46 mm
    60 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $259.91
    $259.91
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $259.91
  • 120 ml (4 oz.)
    62 mm
    72 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $364.09
    $364.09
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $364.09
  • 240 ml (8.1 oz.)
    100 mm
    72 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $451.86
    $451.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $451.86
  • 355 ml (12 oz.)
    95 mm
    90 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $650.90
    $650.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $650.90
  • 473 ml (16 oz.)
    125 mm
    90 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $744.76
    $744.76
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $744.76
  • 1 L (33.8 oz.)
    160 mm
    110 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,214.62
    $1,214.62
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $1,214.62