Polypropylene Vials, Starplex®
Polypropylene Vials, Starplex®
Supplier:   Starplex
Polypropylene Vials, Starplex®
Supplier:  Starplex
Certificates
Polypropylene Vials, Starplex®
Polypropylene Vials, Starplex®
7 Options Available Below
Product Details & Documents
These vials are made of crack-resistant medical grade polypropylene.
  • With or without screw caps
  • Flat, conical or round bottoms
Available clear for easy visual inspection and amber for light-sensitive components. These vials provide convenient storage for samples.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Bottom Style
    Color
    Avec bouchon
    Cap Type
    Cap Color
    Sterility
    Availability
    Price
  • Unlabeled
    10.00 ml
    Round bottom
    Amber
    Non
    None
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,500
    Case of 1,500 - $690.00
    $690.00
    Case of 1,500
       $690.00
    Supplier Number: V8095
  • Unlabeled
    10.00 ml
    Conical bottom
    Clear
    Oui
    Screw cap, packed separately
    Yellow
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $267.00
    $267.00
    Case of 1,000
       $267.00
    Supplier Number: V112-YNL
  • Unlabeled
    10.00 ml
    Flat bottom
    Clear
    Oui
    Screw cap, packed separately
    White
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $390.00
    $390.00
    Case of 1,000
       $390.00
    Supplier Number: V102-NL
  • Labeled
    10.00 ml
    Flat bottom
    Clear
    Oui
    Screw cap, packed separately
    White
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $403.00
    $403.00
    Case of 1,000
       $403.00
    Supplier Number: V102
  • Unlabeled
    10.00 ml
    Flat bottom
    Amber
    Oui
    Screw cap, packed separately
    White
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $397.00
    $397.00
    Case of 1,000
       $397.00
    Supplier Number: V103-NL
  • Labeled
    10.00 ml
    Flat bottom
    Clear
    Oui
    Screw cap, attached, in plastic peel pack
    White
    Sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $350.00
    $350.00
    Case of 100
       $350.00
    Supplier Number: V102-POUCH
  • Unlabeled
    10.00 ml
    Conical bottom
    Clear
    Non
    None
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,500 (10ml)
    Case of 1,500 (10ml) - $296.00
    $296.00
    Case of 1,500 (10ml)
       $296.00
    Supplier Number: V8094
  • Unlabeled
    10.00 ml
    Conical bottom
    Clear
    Non
    None
    Sterile
    Discontinued
    Supplier Number: V8084-S