VWR® Sharps Container Systems, Red | Avantor
VWR® Sharps Container Systems, Red
VWR® Sharps Container Systems, Red
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Sharps Container Systems, Red
VWR® Sharps Container Systems, Red
15 Options Available Below
Product Details & Documents
Sharps container systems provide solutions for the safe and effective containment and disposal of contaminated needles, syringes, and other sharps.
  • Puncture-resistant
  • Autoclave-safe and incinerator-safe
  • Transparent, locking lids
  • Needle removal ports
The stackable sharps containers are puncture-resistant and both autoclaves-safe and incinerator-safe. The tortuous path systems restrict hand entry. The extended neck sharps containers feature a funneled vertical drop and extended handles.
Product Family Options
Stackable Sharps Containers
Informations sur le produit
  • Capacité
    Style
    Dimensions
    Color
    Availability
    Price
  • 1 gal.
    Stackable
    25.4W×17.8D×17.1H cm (10W×7D×6.75"H)
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $50.39
    $50.39
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $604.69
    $604.69
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $50.39
    Case of 12
       $604.69
  • 1 gal.
    Stackable
    25.4W×17.8D×17.1H cm (10W×7D×6.75"H)
    Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $67.11
    $67.11
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $805.32
    $805.32
    Each
       $67.11
    Case of 12
       $805.32
  • 1 qt.
    Stackable
    8.9W×8.9D×17.8H cm (3.5W×3.5D×7"H)
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $76.64
    $76.64
    Log in pour la disponibilité
    Case of 72
    Case of 72 - $5,518.08
    $5,518.08
    Each
       $76.64
    Case of 72
       $5,518.08
  • 1 qt.
    Stackable
    8.9W×8.9D×17.8H cm (3.5W×3.5D×7"H)
    Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $26.72
    $26.72
    Log in pour la disponibilité
    Case of 72
    Case of 72 - $1,923.84
    $1,923.84
    Each
       $26.72
    Case of 72
       $1,923.84
  • 2 gal.
    Stackable
    25.4W×17.8D×28.6H cm (10W×7D×11.25"H)
    Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $61.56
    $61.56
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $615.60
    $615.60
    Each
       $61.56
    Case of 10
       $615.60
  • 2 gal.
    Stackable
    25.4W×17.8D×28.6H cm (10W×7D×11.25"H)
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $327.83
    $327.83
    Case of 10
       $327.83
  • 8 gal.
    Stackable
    28.6W×28.6D×34.9H cm (11.25W×11.25D×14"H)
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $112.49
    $112.49
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $1,124.90
    $1,124.90
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 90
    Pallet of 90 - $10,124.10
    $10,124.10
    Each
       $112.49
    Case of 10
       $1,124.90
    Pallet of 90
       $10,124.10
  • 8 gal.
    Stackable
    28.6W×28.6D×34.9H cm (11.25W×11.25D×14"H)
    Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $119.23
    $119.23
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $1,192.30
    $1,192.30
    Each
       $119.23
    Case of 10
       $1,192.30
  • 16 gal.
    Stackable
    28.6W×28.6D×64.8H cm (11.25W×11.25D×25.5"H)
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $238.51
    $238.51
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6
    Case of 6 - $1,431.07
    $1,431.07
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $238.51
    Case of 6
       $1,431.07
VWR® Sharps Container, Mailbox Style Lid
Informations sur le produit
  • Capacité
    Style
    Dimensions
    Color
    Availability
    Price
  • 1 gal.
    Stackable
    25.4W×17.8D×12.7H cm (10W×7D× 5"H)
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $52.92
    $52.92
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $1,270.08
    $1,270.08
    Each
       $52.92
    Case of 24
       $1,270.08
  • 1 gal.
    Stackable
    25.4W×17.8D×12.7H cm (10W×7D× 5"H)
    Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $56.71
    $56.71
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $1,361.04
    $1,361.04
    Each
       $56.71
    Case of 24
       $1,361.04
  • 2 gal.
    Stackable
    25.4W×17.8D×24.1H cm (10W×7D×9.5"H)
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $46.18
    $46.18
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $1,108.26
    $1,108.26
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $46.18
    Case of 24
       $1,108.26
  • 2 gal.
    Stackable
    25.4W×17.8D×24.1H cm (10W×7D×9.5"H)
    Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $62.27
    $62.27
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $1,494.48
    $1,494.48
    Each
       $62.27
    Case of 24
       $1,494.48
VWR® Sharps Container Neck Shape Style
Informations sur le produit
  • Capacité
    Style
    Dimensions
    Color
    Availability
    Price
  • 1.1 gal.
    Non-Stackable
    25.4W×15.2D×22.9H cm (10W×6D×9"H)
    Red
    Discontinued
  • 1.6 gal.
    Non-Stackable
    25.4W×15.2D×27.9H cm (10W×6D×11"H)
    Red
    Discontinued
  • 1.7 qt.
    Non-Stackable
    8.9W×8.9D×25.4H cm (3.5W×3.5D×10"H)
    Red
    Discontinued
  • 1.7 qt.
    Non-Stackable, wth Needle Removal
    8.9W×8.9D×25.4H cm (3.5W×3.5D×10"H)
    Red
    Discontinued
  • 2.5 gal.
    Non-Stackable
    25.4W×15.2D×38.1H cm (10W×6D×15"H)
    Red
    Discontinued
  • 3 gal.
    Non-Stackable
    30.5W×22.9D×27.9H cm (12W×9D×11"H)
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $810.10
    $810.10
    Case of 12
       $810.10
  • 5.75 gal.
    Non-Stackable
    30.5W×22.9D×45.7H cm (12W×9D×18"H)
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $372.61
    $372.61
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $1,490.44
    $1,490.44
    Each
       $372.61
    Case of 4
       $1,490.44